Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
El producto real puede variar
Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
Thermo Scientific™

Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™

Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tipo de productoCantidad
3005-70500 mlFrasco cuadradoPack de 70, caja de 70
3025-42125 mlFrasco cuadradoPack de 5, caja de 70
3005-42500 mlFrasco cuadradoPack de 5, caja de 70
3110-421 lFrasco cuadradoPack de 5, caja de 35
3110-351 lFrasco cuadradoPack de 35, caja de 35
3230-422 LFrasco cuadradoPaquete de 5, caja de 20
3230-202 lFrasco cuadradoPack de 20, caja de 20
3415-425 lFrasco cuadradoPack de 6, caja de 6
3415-165 lFrasco cuadrado con mangoPack de 6, caja de 6
Número de catálogo 3005-70
Precio (CLP)
701.719
Case of 70
Capacidad (métrico):
500 ml
Tipo de producto:
Frasco cuadrado
Cantidad:
Pack de 70, caja de 70
Precio (CLP)
701.719
Case of 70

Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados con los frascos de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ InVitro™ Biotainer™, perfectos para el almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH, como los medios de cultivo. Con esterilización certificada y listos para su uso, todos los frascos Biotainer están esterilizados mediante radiación gamma hasta un nivel de garantía (Sterility Assurance Level, SAL) de 10–6.

  • PETG duradero y transparente para la integridad de las muestras
  • Tapones con un revestimiento de espuma de polietileno para ofrecer garantía a prueba de fugas
  • Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos
  • Avalados por una amplia documentación de validación
  • Aptos para condiciones de almacenamiento de - 40 a + 70 °C

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNot Autoclavable
Capacidad (imperial)16,9 oz
Certificaciones/conformidadClase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315
Tamaño del tapón38 mm
Diámetro (imperial)3 in
Diámetro interior del cuello (imperial)1,1 in
Diámetro (métrico)77 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)28 mm
Para utilizar con (aplicación)Almacenamiento prolongado, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Altura (imperial)6,93 in
Altura (métrico)176 mm
N.º por caja70/Cs.
EnvaseBulk
Tipo de productoFrasco cuadrado
CantidadPack de 70, caja de 70
FormaCuadrada
Intervalo de temperatura (métrico)-70°C to 70°C
Paso del flujo de trabajoUpstream process solution storage. Upstream Validation
Capacidad (métrico)500 ml
Closure IncludedSí
ColorTransparente
GraduatedSí
MaterialPETG
BocaEstrecha
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 70