Hypersil™ ODS C18 컬럼
Actual product may vary
Hypersil™ ODS C18 컬럼
Hypersil™ ODS C18 컬럼
Thermo Scientific™

Hypersil™ ODS C18 컬럼

일반적인 목적에는 산성 및 중성 분석물에 대한 범용 C18 상을 사용합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기컬럼 형식
30105-304630300 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-05213050 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30103-03463030 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30105-05303050 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30103-06404660 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30105-259070A250 mm10 mm5 µm분취, 표준
30103-06463060 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30105-05463050 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-01400610 mm4 mm5 μmGuard Cartridge
30105-259270A250 mm20 mm5 μm분취, 표준
30105-102130100 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30105-02210620 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge
30105-103030100 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30105-02400620 mm4 mm5 μmGuard Cartridge
30105-104030100 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30105-104630100 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-122130125 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30105-254668250 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-123030125 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30105-124030125 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30105-124630125 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-152130150 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30105-153030150 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30110-01400110 mm4 mm10 μmGuard Cartridge
30105-154030150 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30110-104630100 mm4.6 mm10 μmAnalytical Column
30105-154630150 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-202130200 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30110-204630200 mm4.6 mm10 μmAnalytical Column
30105-204030200 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30105-204630200 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-252130250 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30105-253030250 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30105-254030250 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30110-304630300 mm4.6 mm10 μmAnalytical Column
30105-254630250 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-01300110 mm3 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30103-01400110 mm4 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30103-01300110 mm3 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30103-01210110 mm2.1 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30105-01400110 mm4 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30105-01210110 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30103-254630250 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-254030250 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30103-252130250 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
30103-154630150 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-154030150 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30103-153030150 mm3 mm3 μmAnalytical Column
30103-152130150 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
30103-124630125 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-124030125 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30103-104630100 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-104030100 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30103-103030100 mm3 mm3 μmAnalytical Column
30103-102130100 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
30103-05463050 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-05303050 mm3 mm3 μmAnalytical Column
카탈로그 번호 30105-304630
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
300 mm
직경(미터법):
4.6 mm
입자 크기:
5 μm
컬럼 형식:
Analytical Column

광범위한 용도로 사용할 범용 C18 상의 경우 Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 HPLC 컬럼을 선택합니다.

Hypersil 고정상은 HPLC 분야에서 업계 표준으로 인식되고 있습니다. 효과적인 분석 도구로 입증된 전통적인 Hypersil 상은 HPLC 방법에서 잘 정립되고 기준으로 자리매김했습니다. ISO 9001-2000 품질 가이드라인에 따라 제조업체는 품질을 보증합니다.

향상된 크로마토그래피 성능이 필요한 매우 까다로운 분리를 위해서는 대체재로 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 컬럼을 사용해 보십시오.

  • 높은 효율 및 입증된 재현성
  • 뛰어난 신뢰성
  • 트리글리세리드(triglyceride)와 같은 친유성, 중간 극성, 비극성 화합물 등 광범위한 화합물 분리
보증 기간 제한: 이 제품의 보증 기간은 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일 동안 입니다. 내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Reversed Phase
엔드캡 처리됨Yes
용도HPLC
최대 압력5800 psi (400 bar)
팩킹 물질Spherical, Fully Porous Type A Silica
정지상C18
표면적170 m²/g
온도60°C
USP 유형L1
탄소 부하10%
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)300 mm
입자 크기5 μm
Reversed Phase
기공 크기120 Å
제품라인Hypersil Classical
pH2 to 8
Unit SizeEach