Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS20
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS20

Green features
Determine cationes inorgánicos y una variedad de aminas en matrices complejas con estas columnas de intercambio catiónico de alta capacidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Tipo de columnaCapacidad de columnaFormato
30260750 mmPrecolumna150 µeqMicrobore
302606250 mmColumna de análisis750 µeqMicrobore
302608250 mmColumna de análisis3000 µeqCalibre estándar
30260950 mmPrecolumna600 µeqCalibre estándar
302610250 mm30 µeqCapilar
30261150 mmPrecolumna6 µeqCapilar
Número de catálogo 302607
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Tipo de columna:
Precolumna
Capacidad de columna:
150 µeq
Formato:
Microbore

Analice cationes inorgánicos y aminas con las columnas de cromatografía iónica (IC) Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS20. Diseñadas para complementar las columnas Dionex IonPac CS18 y Dionex IonPac CS19, las columnas Dionex IonPac CS20 proporcionan una gran ventana de separación entre cationes monovalentes y divalentes. Esto permite que la mayoría de las aminas se eluyan después de los metales alcalinos, pero antes de los metales alcalinotérreos, alejando las aminas de los iones de matriz que dificultarían la cuantificación. Su selectividad hace que la Dionex IonPac CS20 sea especialmente útil para determinar varias variedad de aminas alquilos y alcanol.

Rendimiento superior en la separación de cationes inorgánicos y aminas comunes
  • Utilice Dionex IonPac CS20 de alta capacidad para determinar cationes inorgánicos y aminas, como metilaminas, etilaminas, etanolaminas y alcanolaminas en diversas matrices de muestras
  • La exclusiva fase estacionaria con grupo funcional, con una combinación de grupos de ácidos sulfónicos, fosfónicos y carboxílicos, puede tolerar muestras ácidas con hasta 100 mM de iones de hidronio (pH 1) con una pérdida mínima de rendimiento
  • Se puede operar en un amplio intervalo de temperatura (15-70 °C) para facilitar el desarrollo de métodos y mejorar las separaciones de pares críticos
  • Compatible con disolventes orgánicos al 100 % (acetonitrilo y acetona) para mejorar la solubilidad del analito, modificar la selectividad de la columna y facilitar la limpieza eficaz de la columna
Uso con sistemas de IC de alta presión

Se necesita un sistema de IC de alta presión, como el sistema Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™, el sistema de HPIC Dionex Integrion™ o el sistema de HPIC capilar Dionex ICS-4000 para poder utilizar esta columna en condiciones normales.

Reduzca los costes operativos con requisitos de eluyente inferiores

Las columnas capilares Dionex IonPac CS20 proporcionan el mismo rendimiento que las columnas de calibre estándar y microcalibre Dionex IonPac CS20 porque vienen empaquetadas con el mismo material. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del caudal de eluyente del sistema de calibre estándar, por lo que requiere menos eluyente y produce menos residuos.

Varios formatos disponibles
  • Columnas de análisis 4 x 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de análisis de 4 x 50 mm y 2 x 50 mm
  • Columnas capilares de 0,4 x 250 mm
  • Precolumnas capilares de 0,4 x 50 mm
  • Las columnas de diámetro interno más pequeñas proporcionan una mayor sensibilidad de masa, conservan el eluyente y los reactivos y reducen los costes operativos

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna150 µeq
Química de columnaÁcido
Construcción de columnaPEEK
Entrecruzamiento55% DVB
CaudalDe 0,30 a 0,375 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Intercambio catiónico
Para utilizar con (equipo)Columna de análisis de microcalibre Dionex IonPac CS20
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMedio
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Material de embalajeEtilvinilbenceno/divinilbenceno
Tamaño de partículas5 μm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDeben evitarse disolventes de HPLC orgánicos de pH 0 a 7, del 0 al 100% y alcoholes
Fase estacionariaResina macroporosa
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach 1