Columna para HPLC ProPac™ Elite WCX

Columna para HPLC ProPac™ Elite WCX

Green features

Esta columna proporciona separaciones uniformes de proteínas terapéuticas, como anticuerpos monoclonales, conjugados de fármacos-anticuerpos, biosimilares y variantes de carga.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Cantidad
303025250 mm4 mm1 columna
30302850 mm2 mm1 columna
303027150 mm2 mm1 columna
303026250 mm2 mm1 columna
30297350 mm4 mm1 columna
302972150 mm4 mm1 columna
302976150 mm4 mm3 columnas de 1 lote
302977150 mm4 mm3 columnas de 3 lotes
303061250 mm4 mm3 columnas/1 lote
303062250 mm4 mm3 columnas/3 lotes
303355150 mm9mm1 columna
Número de catálogo 303025
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Cantidad:
1 columna

Descubra la exclusiva columna de cromatografía líquida de intercambio de cationes débiles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Esta columna, diseñada para la caracterización de proteínas, como proteínas terapéuticas, anticuerpos monoclonales (mAb), conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC) y proteínas biosimilares, ofrece una alta resolución y una separación de proteínas y de sus variantes de carga de alta eficacia.

La excepcional química de la columna proporciona un rendimiento excelente en una amplia gama de composiciones de pH, temperatura y fase móvil con una excelente recuperación y bajo arrastre.

Características destacadas
  • Potencia de resolución superior para proteínas, anticuerpos monoclonales y variantes de carga asociadas
  • Alta eficacia con separaciones reproducibles
  • Alta recuperación con baja contaminación cruzada
  • Amplio rango de pH operativo: 2 a 12
  • Estabilidad a alta temperatura: hasta 60 °C
  • Gran capacidad
  • Compatible con tampones de gradiente de pH CX-1
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaIntercambio iónico
CaudalDe 0,4 a 0,8 mL/min
Características ecológicasFSC, ACT Ecolabel (Silver)
Presión máxima4500 psi (310 bar)
Compatibilidad de fase móvilRecomendada: Tampones para productos y NaCl. Se requiere un mínimo de 20 mM de sal. No enjuague con DI H2O puro
Material de embalajePartículas DVB no porosas con revestimiento hidrófilo
Cantidad1 columna
Fase estacionariaCarboxilato
Temperaturade 10°C a 60°C
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseIntercambio iónico
Tamaño de poroNo poroso
Línea de productosProPac
TécnicaBio-LC
pHDe 2 a 12
Unit SizeEach