Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
タイプ | 標準液 |
標準コンポーネント | 亜硝酸塩 1000 mg/L |
使用対象(アプリケーション) | 通常の陰イオン測定 |
数量 | 125 mL |
容量(メートル法) | 125 mL |
概要 | Dionex 亜硝酸塩標準液(1000 mg/L)、125 mL |
保存 | 室温 |
Unit Size | Each |
タイプ | 標準液 |
標準コンポーネント | 亜塩素酸塩1000mg/L |
使用対象(アプリケーション) | 通常の陰イオン測定 |
数量 | 125 mL |
容量(メートル法) | 125 mL |
概要 | Dionex 亜塩素酸塩標準液(1000 mg/L)、125 mL |
保存 | 室温 |
Unit Size | Each |
タイプ | 標準液 |
標準コンポーネント | 臭素酸塩 1000 mg/L |
使用対象(アプリケーション) | 通常の陰イオン測定 |
数量 | 125 mL |
容量(メートル法) | 125 mL |
概要 | Dionex 臭素酸塩標準液(1000 mg/L)、125 mL |
保存 | 室温 |
Unit Size | Each |
タイプ | 標準液 |
標準コンポーネント | 塩素酸塩 1000 mg/L |
使用対象(アプリケーション) | 通常の陰イオン測定 |
数量 | 125 mL |
容量(メートル法) | 125 mL |
概要 | Dionex 塩素酸塩標準液(1000 mg/L)、125 mL |
保存 | 室温 |
Unit Size | Each |
タイプ | 標準液 |
標準コンポーネント | リン酸塩1000mg/L |
使用対象(アプリケーション) | 通常の陰イオン測定 |
数量 | 125 mL |
容量(メートル法) | 125 mL |
概要 | Dionex リン酸塩標準液(1000 mg/L)、125 mL |
保存 | 室温 |
Unit Size | Each |
タイプ | 標準液 |
標準コンポーネント | フッ化物 20 mg/L、塩化物 30 mg/L、臭化物 100 mg/L、臭素酸塩 100 mg/L、塩素酸塩 100 mg/L、亜硝酸塩 100 mg/L、硝酸塩 100 mg/L、リン酸塩 15 |
使用対象(アプリケーション) | 通常の陰イオン測定 |
数量 | 50 mL |
容量(メートル法) | 50 mL |
概要 | Dionex 陰イオン 9 種混合標準液、50 mL |
保存 | 室温 |
Unit Size | Each |
タイプ | Standard |
標準コンポーネント | Nitrate |
使用対象(アプリケーション) | Routine Anion Determinations |
容量(メートル法) | 100 mL |
概要 | Dionex Nitrate Standard (1000mg/L), 100mL |
保存 | Room Temperature |
Unit Size | Each |
タイプ | Standard |
標準濃度 | 20, 30, 100, 150, 150 mg/mL |
動作 | Used for routine anion determinations. |
危険物質 | Eyes/Mucous Membrane Irritant |
内容 | Fluoride 20 mg/L; Chloride 30 mg/L; Nitrate 100 mg/L; Phosphate 150 mg/L; Sulfate 150 mg/L |
標準コンポーネント | Fluoride, Chloride, Nitrate, Phosphate, Sulphate Aqueous Solution |
使用対象(アプリケーション) | Routine Anion Determinations |
容量(メートル法) | 100 mL |
概要 | Dionex Combined Five Anion Standard, 100 mL |
保存 | Room Temperature |
Unit Size | Each 1 |
タイプ | Standard |
標準濃度 | 1000 mg/L |
動作 | Used as an ion standard. |
危険物質 | Eyes/Mucous Membrane Irritant |
内容 | Standard solution |
標準コンポーネント | Sodium Fluoride Aqueous Solution |
使用対象(アプリケーション) | Ion Chromatography |
容量(メートル法) | 100 mL |
概要 | Dionex Fluoride Standard (1000 mg/L), 100 mL |
保存 | Room Temperature |
Unit Size | Each 1 |
タイプ | Standard |
標準濃度 | 1000 mg/L |
動作 | Used as a standard solution. |
標準コンポーネント | Chloride Solution |
使用対象(アプリケーション) | Ion Chromatography |
容量(メートル法) | 100 mL |
概要 | Dionex Chloride Standard (1000 mg/L), 100 mL |
Unit Size | Each 1 |
製品番号(カタログ番号) | 仕様 | 容量 | 標準コンポーネント | 容量(メートル法) | 価格(JPY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303169 | Each | 亜硝酸塩 1000 mg/L | 125 mL | 見積もりを依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303167 | Each | 亜塩素酸塩1000mg/L | 125 mL | 見積もりを依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303168 | Each | 臭素酸塩 1000 mg/L | 125 mL | 見積もりを依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303170 | Each | 塩素酸塩 1000 mg/L | 125 mL | 見積もりを依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303172 | Each | リン酸塩1000mg/L | 125 mL | 見積もりを依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303173 | Each | フッ化物 20 mg/L、塩化物 30 mg/L、臭化物 100 mg/L、臭素酸塩 100 mg/L、塩素酸塩 100 mg/L、亜硝酸塩 100 mg/L、硝酸塩 100 mg/L、リン酸塩 15 | 50 mL | 見積もりを依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056497 | Each | Nitrate | 100 mL | お問い合わせください › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
037157 | Each 1 | Fluoride, Chloride, Nitrate, Phosphate, Sulphate Aqueous Solution | 100 mL | 見積もりを依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
037158 | Each 1 | Sodium Fluoride Aqueous Solution | 100 mL | 見積もりを依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
037159 | Each 1 | Chloride Solution | 100 mL | 見積もりを依頼する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
すべての Thermo Scientific Dionex 標準液は 90 日間の保証付きです。