Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
El producto real puede variar
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Thermo Scientific™

Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™

Dedique menos tiempo a preparar los patrones y más tiempo a generar resultados de cromatografía iónica con los patrones de iones Dionex para análisis rutinarios de aniones y oxihaluros.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
303173Patrón de nueve aniones Dionex, 50 mL
303167Patrón de clorato Dionex (1000 mg/l), 125 mL
303168Patrón de bromato Dionex (1000 mg/l), 125 mL
303169Patrón de nitrito Dionex (1000 mg/l), 125 mL
303170Patrón de clorato Dionex (1000 mg/l), 125 mL
303172Estándar de fosfato Dionex (1000 mg/l), 125 ml
056497Patrón de nitrato Dionex (1000 mg/l), 100 mL
037157Patrón de cinco aniones combinados Dionex, 100 mL
037158Patrón de fluoruro Dionex (1000 mg/l), 100 mL
037159Patrón de cloruro Dionex (1000 mg/l), 100 mL
037160Patrón de sulfato Dionex (1000 mg/l), 100 mL
057590Patrón II de siete aniones combinados Dionex, 100 mL
Número de catálogo 303173
Precio (MXN)
-
Descripción:
Patrón de nueve aniones Dionex, 50 mL

Aumente su productividad y reduzca los errores de preparación de patrones con los patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Thermo Scientific™ Dionex™ para cromatografía iónica. Disponibles para determinaciones rutinarias de aniones y oxihaluros, estos patrones de iones simples y combinados se realizan con agua y productos químicos de alta pureza y grado de reactivo. Cada patrón es trazable según el NIST e incluye un certificado de análisis.

Aumente la productividad?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Preparación del patrón de IC fácil y práctica
  • ?non-ascii?
  • Reduzca el tiempo de preparación de patrones
  • ?non-ascii?
  • Reduzca la validación del patrón que suele llevar mucho tiempo
  • ?non-ascii?
?non-ascii?Garantice la fiabilidad de sus análisis?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Reduzca los errores de preparación de patrones
  • ?non-ascii?
  • Aumente la precisión de las cuantificaciones
  • ?non-ascii?
  • Mejore la reproducibilidad día tras día
  • ?non-ascii?
?non-ascii?La calidad que espera de Thermo Fisher Scientific?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Todos los patrones están fabricados con agua y productos químicos de alta pureza de grado reactivo (18 MΩ-cm).
  • ?non-ascii?
  • Se comprueban los patrones de iones individuales para detectar contaminación iónica
  • ?non-ascii?
  • Todos los patrones son trazables por el National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
  • ?non-ascii?
  • Cada patrón incluye un certificado de análisis
  • ?non-ascii?
?non-ascii?Garantía incondicional?non-ascii?

Su satisfacción está garantizada. Todos los patrones Thermo Scientific Dionex tienen una garantía de 90 días.

Especificaciones
DescripciónPatrón de nueve aniones Dionex, 50 mL
Para utilizar con (aplicación)Determinaciones rutinarias de aniones.
Cantidad50 mL
Componentes estándarFluoruro, cloruro, bromuro, bromato, cloruro, nitrito
AlmacenamientoTemperatura ambiente
Volumen (métrico)50 mL
TipoEstándar
Unit SizeEach