Columnas para HPLC de fase inversa MAbPac™
El producto real puede variar
Columnas para HPLC de fase inversa MAbPac™
Columnas para HPLC de fase inversa MAbPac™

Columnas para HPLC de fase inversa MAbPac™

Green features

Utilice las nuevas columnas Thermo Scientific™ MAbPac™ RP para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Fase estacionaria
303270150 mm2,1 mm
088644100 mm3 mmFenilo (Ph)
08864550 mm3 mmFenilo (Ph)
08864610 mm3 mmFenilo (Ph)
088647100 mm2,1 mmFenilo (Ph)
08864850 mm2,1 mmFenilo (Ph)
08864910 mm2,1 mmFenilo (Ph)
30318250 mm1 mmPSDVB (poliestireno divinilbenceno)
303183100 mm1 mmPSDVB (poliestireno divinilbenceno)
303184150 mm1 mmPSDVB (poliestireno divinilbenceno)
303269150 mm3 mm
Número de catálogo 303270
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm

Utilice las nuevas columnas Fase reversa Thermo Scientific™ MAbPac™ para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa. Estas columnas tienen una excelente resolución, una larga vida útil de columna y baja contaminación cruzada. La química de la superficie, el tamaño de partículas y el tamaño de poro se han optimizado para obtener separaciones de alta resolución.

Compatible con disolventes orgánicos utilizados en HPLC y MS en condiciones de RP

  • La resina se basa en partículas de polímero de 4 μm hidrófobas y supermacroporosas
  • Estable a pH extremos (de 0 a 14) y a alta temperatura (hasta 110 °C)

Eficaz con baja contaminación cruzada

  • Resina polimérica con un tamaño de poro grande de 1500 Å
  • Separación eficaz de moléculas de proteínas con muy poca contaminación cruzada

Diseñado para separaciones de LC y LC/MS de biomoléculas fase reversa

  • Potencia de resolución superior para anticuerpos monoclonales y sustancias relacionadas
  • Alta eficacia con baja contaminación cruzada
  • Excelente compatibilidad con MS
  • Amplio rango de pH operativo: 0 a 14
  • Estabilidad a alta temperatura: hasta 110 °C
  • Gran capacidad

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Tipo de columnaAnalítico
Con desactivación terminalNo
Para utilizar conHPLC
Características ecológicasFSC
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Material de embalajeDivinilbenceno (DVB)
Forma de partículaEsférica
CantidadUnitary
Temperatura< 110 °C
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas4 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro1500 Å
TécnicaBio-LC
pHDe 1 a 14
Unit SizeEach