1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 303821000
Precio (EUR)
243,00
Each
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
243,00
Each
Identificadores químicos
CAS627-19-0
IUPAC Namepent-1-yne
Molecular FormulaC5H8
InChI KeyIBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCC#C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Refractive index1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only