(S)-(+)-3-hidroxitetrahidrofurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
(S)-(+)-3-hidroxitetrahidrofurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
(S)-(+)-3-hidroxitetrahidrofurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(S)-(+)-3-hidroxitetrahidrofurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 86087-23-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 304430050
Precio (EUR)
50,10
Each
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
50,10
Each
Identificadores químicos
CAS86087-23-2
IUPAC Nameoxolan-3-ol
Molecular FormulaC4H8O2
InChI KeyXDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYNA-N
SMILESOC1CCOC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=98.5 %
Specific optical rotation+15° to +20° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only