Cloruro de bis(2-oxo-3-oxazolidinil)fosfórico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de bis(2-oxo-3-oxazolidinil)fosfórico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de bis(2-oxo-3-oxazolidinil)fosfórico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de bis(2-oxo-3-oxazolidinil)fosfórico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254.57 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 310060050
Precio (EUR)
74,80
Each
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
74,80
Each
Identificadores químicos
CAS68641-49-6
IUPAC Namebis(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)phosphinoyl chloride
Molecular FormulaC6H8ClN2O5P
InChI KeyKLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
SMILESClP(=O)(N1CCOC1=O)N1CCOC1=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White to off-white
Titration Argentometric>=96.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only