4,4'-(Hexafluoroisopropilideno)dianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4,4'-(Hexafluoroisopropilideno)dianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4,4'-(Hexafluoroisopropilideno)dianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4,4'-(Hexafluoroisopropilideno)dianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1095-78-9 | Molecular Formula: C15H12F6N2 | Molecular Weight: 334.27 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
3109900505 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 310990050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1095-78-9
IUPAC Name4-[2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl]aniline
Molecular FormulaC15H12F6N2
InChI KeyBEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(N)C=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO497.5 to 102.5 %
Appearance (Form)Powder or crystals
Melting point195°C to 199°C
Appearance (Color)White to light yellow
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RU– Solo para uso en investigación