Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel

Envase, envíe y almacene una gran variedad de reactivos con los frascos de PEBD de boca estrecha redondos con tapón.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
312003-000260 ml20 mm
312003-000130 ml20 mm
312003-0004125 ml24 mm
312003-0008250 ml24 mm
312003-0016500 ml28 mm
312003-00321 l38-430 mm
Número de catálogo 312003-0002
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
60 ml
Tamaño del tapón:
20 mm

Envase, envíe y almacene una gran variedad de reactivos con los frascos de LDPE de boca estrecha redondos tipo Boston con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados con polietileno natural de baja densidad.

Características principales
  • Duraderos y transparentes
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
  • Ideales para análisis de trazas metálicas, dado que el polietileno de baja densidad (PEBD) contiene muy pocas—

Garantía: 90 días

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad2 oz, 60 ml
Capacidad (imperial)2 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónNatural
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20 mm
Tipo de tapónSí (embalaje a granel, sin montar)
DescripciónFrascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro (métrico)37 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)3,34 in
Altura (métrico)85 mm
Acabado del cuello20 mm
N.º por caja1000
N.° por paquete1000
Tipo de productoFrasco redondo Boston
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)60 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural
MaterialLDPE
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 1000