Frascos para diagnóstico con tapón Nalgene™; PPCO de color natural, embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos para diagnóstico con tapón Nalgene™; PPCO de color natural, embalaje a granel

Tome muestras de reactivos valiosos, almacénelos y envíelos con estos frascos esterilizables en autoclave para su uso en kits de pruebas y numerosas aplicaciones de volumen reducido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Acabado del cuello
312006-905015 ml20-415 mm
312006-91254 ml13-415 mm
312006-90258 ml20-415 mm
Número de catálogo 312006-9050
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
15 ml
Acabado del cuello:
20-415 mm

Los frascos para diagnóstico Thermo Scientific™ Nalgene PPCO con tapón de polipropileno se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.

Los frascos para diagnóstico se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos.

  • Sin esterilizar Frasco de polipropileno copolímero translúcido natural Paredes uniformes y duraderas resistentes a fisuras y punciones Incluye cierres de polipropileno sin revestimento a prueba de fugas†Esterilizables en autoclave

Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. 2000 por caja.

Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar los frascos y los tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones previstas. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente si se utilizan con los tapones Nalgene.

† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA—, la normativa 21 CFR y otra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad0,5 oz, 15 ml
Capacidad (imperial)0,5 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20-415 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
Diámetro (métrico)25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)2,3 pulg. (con tapón); 2,2 pulg. (sin tapón)
Altura (métrico)58 mm
Acabado del cuello20-415 mm
N.º por caja2000
N.° por paquete2000
Tipo de productoRecipiente de muestras
FormaForma redonda
Capacidad (métrico)15 ml
Closure IncludedSí
ColorTranslúcido
GraduatedNo
MaterialPPCO
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 2000

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.