Frascos para diagnóstico Nalgene™ con tapón; HDPE ámbar translúcido, embalaje a granel
Frascos para diagnóstico Nalgene™ con tapón; HDPE ámbar translúcido, embalaje a granel
Frascos para diagnóstico Nalgene™ con tapón; HDPE ámbar translúcido, embalaje a granel
Frascos para diagnóstico Nalgene™ con tapón; HDPE ámbar translúcido, embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos para diagnóstico Nalgene™ con tapón; HDPE ámbar translúcido, embalaje a granel

Proteja las muestras sensibles a la luz con los frascos para diagnóstico de HDPE translúcido ámbar, diseñados para el almacenamiento y envío de reactivos valiosos, sensibles a la luz y de volumen reducido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Acabado del cuello
312084-91254 ml13-415 mm
312084-90258 ml20-415 mm
312084-905015 ml20-415 mm
Número de catálogo 312084-9125
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
4 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm

Proteja las muestras sensibles a la luz con los frascos para diagnóstico de HDPE translúcido ámbar con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, adecuados para el almacenamiento y el envío de reactivos valiosos, sensibles a la luz y de volumen reducido. Los frascos translúcidos proporcionan resistencia a la luz y ofrecen la posibilidad de ver el nivel de líquido y son ideales para kits de pruebas y diversas aplicaciones de pequeño volumen.

Los frascos de color ámbar translúcido proporcionan resistencia a la luz con la capacidad de ver el nivel del líquido.
  • Sin esterilizar Frascos de polietileno de gran densidad y color ámbar translúcido Tapones de polipropileno sin revestimiento opacos Paredes uniformes y duraderas resistentes a fisuras y punciones No citotóxicos A prueba de fugas†Los frascos ámbar translúcidos proporcionan resistencia a la luz con la capacidad de ver el nivel del líquido en el interior

Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en el mismo envase de cartón. 2000 por caja.

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término ?a prueba de fugas?: a) a frascos o sistemas de cierre con tapones menores de 100 mm que, una vez llenados con agua e invertidos, resistan una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin escape de agua; b) a frascos o sistemas de cierre con tapones de 100 o 120 mm que, una vez llenados con agua e invertidos, resistan 15 minutos sin escape de agua. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, Thermo Scientific Nalgene aconseja a sus clientes que comprueben los frascos y los tapones sometiéndolos a las condiciones de las aplicaciones donde van a utilizarse. Las botellas y los garrafones Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente cuando se utilizan con sus tapones Nalgene.

† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA—, la normativa 21 CFR y otra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad0,125 oz, 4 ml
Capacidad (imperial)0,125 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón13-415 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
Descripción3,4 ml, tapón de 20-415, embalaje a granel
Diámetro (métrico)16 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)8 mm
Altura (imperial)1,58 in
Altura (métrico)41 mm
Acabado del cuello13-415 mm
N.º por caja2000
N.° por paquete2000
Tipo de productoRecipiente de muestras
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)0,62 in
Capacidad (métrico)4 ml
Closure IncludedSí
ColorÁmbar translúcido
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 2000