Frascos IP2 de HDPE de boca estrecha con tapón Nalgene™: Envasados a granel
Thermo Scientific™

Frascos IP2 de HDPE de boca estrecha con tapón Nalgene™: Envasados a granel

Envíe y almacene reactivos líquidos utilizando estos frascos de polietileno duraderos de alta densidad con cierre. Recomendados para clientes que diseñen, monten y certifiquen su propio envase combinado.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónFormato
312099-000260 mL20-415 mmCase of 1000
312099-000130 ml20-415 mmCase of 1000
312099-0004125 ml24-415 mmCase of 500
312099-0008250 ml24-415 mmCase of 250
312099-0016500 ml28-415 mmCase of 125
312099-0016TS
también denominado 312099-0016
500 ml28-415 mmCase of 125
312099-00321000 ml38-430 mmCase of 50
Número de catálogo 312099-0002
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
60 mL
Tamaño del tapón:
20-415 mm
Unit Size:
Case of 1000

Envíe y almacene reactivos líquidos con los frascos IP2 de HDPE de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de polietileno de alta densidad son una solución segura y económica para aquellos clientes que diseñen, monten y certifiquen su propio embalaje combinado.

Características:
  • Frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón de PP, embalaje a granel
  • Cuello estrecho
  • Cumple las regulaciones de IATA e ICAO

Información para pedidos:

Los frascos y los tapones se embalan a granel en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón

Recomendado para:

Almacenamiento y envío de reactivos líquidos

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad2 oz., 60 mL
Capacidad (imperial)2 oz
Certificaciones/conformidadManufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Bottles are evaluated at 15psi (103kPa) per 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6, and IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9.
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20-415 mm
DescripciónFrascos de boca estrecha IP2
Diámetro (métrico)39 mm
Diámetro interior (métrico)14 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Para utilizar con (aplicación)Storage and Shipment of Liquid Reagents
Altura (imperial)3,3 in
Altura (métrico)84 mm
Altura con tapón (métrico)84 mm
N.º por caja1000
N.° por paquete1000
Tipo de productoIP2 Bottle
FormaRound
Capacidad (métrico)60 mL
Closure IncludedSí
ColorTranslucent
MaterialHDPE
BocaNarrow
Unit SizeCase of 1000