Etóxido de niobio(V), 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Etóxido de niobio(V), 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Etóxido de niobio(V), 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Etóxido de niobio(V), 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
3168800505 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 316880050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS3236-82-6
IUPAC Namepentaethoxyniobium
Molecular FormulaC10H25NbO5
InChI KeyZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
Total trace metal impurities=<1000 ppm
Appearance (Color)Clear colorless to yellow to orange to brown

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para análisis de ultratrazas
RUO – Research Use Only