tert.-Butanphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
tert.-Butanphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
tert.-Butanphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

tert.-Butanphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4923-84-6 | C4H9O3P | 136.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 321520050
Preis (EUR)
168,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
168,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4923-84-6
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White to light yellow to light beige
Melting point187°C to 192°C
Titration with NaOH>=97.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only