Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja
Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja
Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja
Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja
Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja
Thermo Scientific™

Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja

Almacene y envíe muestras sensibles a la luz volumen reducido con estos frascos para diagnóstico, que se embalan en bandejas para facilitar su manipulación. Estos frascos se pueden utilizar en kits de pruebas y muchas aplicaciones de volumen reducido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Acabado del cuello
322004-90258 ml20-415 mm
322004-91254 ml13-415 mm
322004-905015 ml20-415 mm
Número de catálogo 322004-9025
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
8 ml
Acabado del cuello:
20-415 mm

Almacene y envíe volúmenes reducidos de muestras sensibles a la luz mediante los frascos de diagnóstico de HDPE opaco ámbar de Thermo Scientific™ Nalgene™. El color ámbar opaco de estos frascos de polietileno de alta densidad, que se utilizan en kits de pruebas y en muchas aplicaciones de pequeño volumen, los hace ideales para el envasado de reactivos sensibles a la luz. Las paredes uniformes son resistentes a fisuras y perforaciones. Los frascos y los tapones se embalan en bandejas rígidas envasadas al vacío, lo que permite una manipulación sencilla.

Características:
  • No estériles
  • El polietileno ámbar opaco de alta densidad con tapón de polipropileno ámbar opaco proporciona una excelente resistencia química
  • A prueba de fugas†

Información sobre pedidos:

Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Los tapones se embalan en una bolsa de polietileno independiente en el mismo envase de cartón.

Garantía: 90 días

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad0,25 oz, 8 ml
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20-415 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
Diámetro (métrico)25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)1,77 in
Altura (métrico)45 mm
Acabado del cuello20-415 mm
N.º por caja1500
N.° por paquete150
Anchura (imperial)0,98 in
Capacidad (imperial)0,25 oz
Capacidad (métrico)8 ml
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure IncludedSí
ColorÁmbar opaco
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
Tipo de productoRecipiente de muestras
FormaForma redonda
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 1500