Ácido trifluoroacético d, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Ácido trifluoroacético d, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Ácido trifluoroacético d, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido trifluoroacético d, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 ml
25mL.
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 325310250
Precio (EUR)
-
Cantidad:
25mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS599-00-8
IUPAC Nametrifluoroethan(²H)oic acid
Molecular FormulaC2HF3O2
InChI KeyDTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
SMILES[2H]OC(=O)C(F)(F)F
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless
D-Enrichment>=99.4 %
Appearance (Form)Liquid
Water=<0.05 % (Coulometric)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para RMN
RUO – Research Use Only