MEM α, suplemento GlutaMAX™, sin nucleósidos
Gibco™

MEM α, suplemento GlutaMAX™, sin nucleósidos

El MEM α (medio esencial mínimo α) se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como paraMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
32561029
también denominado 32561-029
500 mL
32561037500 mL
3256110210 × 500 mL
Número de catálogo 32561029
también denominado 32561-029
Precio (CLP)
-
Cantidad:
500 mL
Customize this product
El MEM α (medio esencial mínimo α) se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células transfectadas DHFR negativas. MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM α para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.

Este MEM α se ha modificado de la siguiente manera:
Con Sin
• Rojo de fenol • Ribonucleósidos
• GlutaMAX™ • Desoxirribonucleósidos

Está disponible la formulación completa.

Uso de MEM α
El MEM α es una modificación del medio esencial mínimo (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipoico, vitamina B12, biotina y ácido ascórbico. El MEM α está disponible sin nucleósidos para usar como un medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas. El MEM α, con el suplemento GlutaMAX™, minimiza la acumulación de amoniaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. Este producto se ha formulado con sales de Earle.’ MEM α no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, MEM α requiere suplementación, comúnmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). MEM α utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.

Sistema cGMP de fabricación y calidad
MEM α se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, podemos ofrecer un producto MEM α idéntico fabricado en nuestra planta de Escocia (Reino Unido) (32561-094). Estas instalaciones también se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.

Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.

Especificaciones
Tipo de célulaCélula de mamífero
Concentración1X
Entorno de cultivoCO2
Calidad de fabricacióncGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad280 - 320 mOsm/kg
Línea de productosGibco, GlutaMAX
Tipo de productoMedio esencial mínimo (MEM) alfa
Cantidad500 mL
Duración de almacenamiento12 meses
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
ClasificaciónLibre de material de origen animal
Culture TypeCultivo de células de mamíferos
FormularioLíquido
Serum LevelSuplementos de suero estándar
EsterilidadEstéril con filtro
Sterilization MethodSterile-filtered
Con aditivosGlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Sin aditivosSin HEPES, Sin Ribonucleósidos, Sin Desoxirribonucleósidos
pHentre 7 y 7,4
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Preguntas frecuentes

Where can I find the osmolality for MEM Medium?

The osmolality is listed in the COA for the particular lot number of the medium.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Will depletion, absence, or breakdown of essential growth-promoting components such as glutamine or growth factors reduce the growth rate of my culture?

Yes. If you suspect that this is the case, remove the medium and add fresh medium. Alternatively, you can supplement medium with growth-promoting components. It is also possible to substitute GlutaMax I or II for glutamine in the medium to prevent glutamine exhaustion.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Will the media formulations containing GlutaMAX supplement change with respect to L-glutamine content?

In all media containing GlutaMAX supplement dipeptides as a substitute for L-glutamine, concentration is equimolar with the L-glutamine in the original formulation.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.