Chloroform, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-getestet für die Pest.-Anal., Rückstand <0, Thermo Scientific Chemicals
Chloroform, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-getestet für die Pest.-Anal., Rückstand <0, Thermo Scientific Chemicals
Chloroform, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-getestet für die Pest.-Anal., Rückstand <0, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chloroform, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-getestet für die Pest.-Anal., Rückstand <0, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 326670010
Preis (EUR)
60,65
Exklusiv online
67,20
Ersparnis 6,55
Each
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
60,65
Exklusiv online
67,20
Ersparnis 6,55
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS67-66-3
IUPAC Nametrichloromethane
Molecular FormulaCHCl3
InChI KeyHEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC(Cl)Cl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=99.9 %
Stabilizer0.0035 to 0.005 %w/w Amylene
GC/ECD (as lindane)=<5 ng/l
Color scale=<10 APHA
Water=<0.01 % (Coulometric)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Rückstandsanalyse
RUO – Nur für Forschungszwecke