Acetona, 99,9 %, para análisis de residuos, para análisis de trazas de hidrocarburos poliaromáticos, Thermo Scientific Chemicals
Acetona, 99,9 %, para análisis de residuos, para análisis de trazas de hidrocarburos poliaromáticos, Thermo Scientific Chemicals
Acetona, 99,9 %, para análisis de residuos, para análisis de trazas de hidrocarburos poliaromáticos, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acetona, 99,9 %, para análisis de residuos, para análisis de trazas de hidrocarburos poliaromáticos, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 326740010
Precio (EUR)
41,00
Each
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
41,00
Each
Identificadores químicos
CAS67-64-1
IUPAC Namepropan-2-one
Molecular FormulaC3H6O
InChI KeyCSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=99.9 %
Appearance (Form)Clear liquid
Water=<0.1 % (Coulometric)
UVat 340 nm A: =<0.071
Acidity (CH3COOH)=<0.002 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para análisis de residuos
RUO – Research Use Only