Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (25 :24 :1 ), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA mM de pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (25 :24 :1 ), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA mM de pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (25 :24 :1 ), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA mM de pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (25 :24 :1 ), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA mM de pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (25 :24 :1 ), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA mM de pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals

Le mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle dans le rapport 25:24:1 (v/v/v), numéro CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, est une solution utilisée dans la purification des acides nucléiques.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
100 ml
500 ml
2,5 l
Référence 327110025
Prix (EUR)
938,65
Offre exceptionnelle en ligne
1 043,00
Économisez 104,35 (10%)
Each
Quantité:
2,5 l
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
938,65
Offre exceptionnelle en ligne
1 043,00
Économisez 104,35 (10%)
Each
Identifiants chimiques
CAS136112-00-0
IUPAC Name3-methylbutan-1-ol; phenol; trichloromethane
Molecular FormulaC12H19Cl3O2
InChI KeyZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC(Cl)Cl.CC(C)CCO.OC1=CC=CC=C1
Voir plus
Appearance (Color)Clear yellow to orange
Appearance (Form)Solution
Heavy metals (as Pb)=<1 ppm
pH7.8 to 8.2 (at 25°C)
Iron (Fe)=<1 ppm
Voir plus
Phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25:24:1), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA à pH 8,0, C6H6O, numéro CAS-136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, 500 ml, jaune à orange, 1,2800 g/ml, aucun détecté, 94,11, biologie moléculaire, danger

Description générale

  • Cette solution contient un mélange de chloroforme pur, d’alcool isoamyle et de phénol saturé de Tris-EDTA, avec un pH stabilisé à 8,0

Applications

  • La solution de mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle (25:24:1) est utilisée pour l’extraction des acides nucléiques, de l’ADN et de l’ARN
  • Lorsque des acides nucléiques sont extraits avec la solution de mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle, une séparation des composants franche est obtenue.Les protéines présentes dans l’échantillon sont dénaturées et éliminées (collectées en phase organique ou en interphase), tandis que les acides nucléiques restent en phase aqueuse.Le chloroforme dénature les protéines et facilite la séparation des phases aqueuses et organiques, et l’alcool isoamyle réduit la formation de mousse pendant l’extraction.
  • Il est également utilisé pour générer des cartographies peptidiques de minisatellites d’ADN
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche