Tricin, 99+%, für die Biochemie
Tricin, 99+%, für die Biochemie
Tricin, 99+%, für die Biochemie
Thermo Scientific Chemicals

Tricin, 99+%, für die Biochemie

CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 327831000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5704-04-1
IUPAC Name2-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}acetic acid
Molecular FormulaC6H13NO5
InChI KeySEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCC(CO)(CO)NCC(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
UVat 260 nm A: =<0.04
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO4>=99.0 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only