Methyltrans-2-Pentenoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Methyltrans-2-Pentenoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Methyltrans-2-Pentenoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methyltrans-2-Pentenoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 15790-88-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 329720250
Preis (EUR)
268,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
268,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS15790-88-2
IUPAC Namemethyl (2E)-pent-2-enoate
Molecular FormulaC6H10O2
InChI KeyMBAHGFJTIVZLFB-SNAWJCMRSA-N
SMILESCC\C=C\C(=O)OC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC>=94 %
Appearance (Form)Liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only