Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
El producto real puede variar
Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
Thermo Scientific™

Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos

Almacene los tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alto rendimiento utilizando la gradilla con cierre universal para criotubos Nunc Universal.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmite
331828Tubos criogénicos de 3,6 a 5 ml
331825Tubos criogénicos de 2 ml
331826Tubos criogénicos de 5 ml
331827Tubos criogénicos de 1 a 2 ml
Número de catálogo 331828
Precio (MXN)
-
Admite:
Tubos criogénicos de 3,6 a 5 ml

Almacene los tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alto rendimiento utilizando la gradilla con cierre universal para criotubos Thermo Scientific™ Nunc™ Universal. Incluye una cubierta transparente con opciones para tubos de varios tamaños.

Información sobre pedidos:

  • No estéril
  • Caja de 10
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Para tubos criogénicos estándar de 3,6 a 5 ml, no estériles
AdmiteTubos criogénicos de 3,6 a 5 ml
Cantidad10/paquete, 10/caja
ColorTransparente
TipoGradilla para almacenamiento de tubos criogénicos (con cierre)
Unit SizeEach