Partículas marcadoras Fluoro-Max de color verde
Thermo Scientific™

Partículas marcadoras Fluoro-Max de color verde

Marque eficazmente la zona de riesgo para evaluar la isquemia regional mediante partículas marcadoras Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
34-1B5 g
34-11 g
Número de catálogo 34-1B
Precio (MXN)
-
Cantidad:
5 g

Marque eficazmente la zona de riesgo a la hora de evaluar una isquemia regional mediante partículas marcadoras Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde, unas partículas de color verde-amarillo brillante que se depositan en los capilares.  Estas partículas resultan fáciles de ver mediante luz fluorescente y están compuestas por un polímero que contiene un colorante fluorescente que se excita eficazmente mediante una lámpara UV portátil (es decir, una lámpara de Wood). Son partículas esféricas de 1 a 10 μm de diámetro y tienen una densidad de 1,05 g/cm3. Esto hace que se puedan suspender fácilmente en un medio acuoso.

Para marcar la «zona de riesgo» al hacer una evaluación de la isquemia regional, se han empleado diversos colorantes y partículas marcadoras. Entre estos se incluyen el azul de Evans, la tinta china y la fluoresceína. No obstante, estos colorantes tienden a migrar rápidamente a través de los tejidos, por lo que resulta difícil identificar la zona de riesgo.

Las partículas marcadoras fluorescentes son eficaces porque se depositan en los capilares y se pueden visualizar fácilmente bajo luz fluorescente. Las partículas están cargadas con una gran cantidad de colorante, lo cual produce una fluorescencia muy intensa y fácil de ver. Como las partículas son invisibles bajo la luz blanca, es posible examinar los tejidos situados fuera de la zona de riesgo para detectar posibles infartos. Al estar encapsulado en el interior de las partículas, no se produce una lixiviación del colorante ni una tinción indiscriminada.

Recomendado para:

Estudios de infarto de miocardio y otras investigaciones biológicas. No debe usarse para calibrar instrumentos.

Especificaciones
AditivoPuede contener una cantidad mínima de dispersantes
ContenidoMicroesferas de poliestireno divinilbenceno teñido en seco
Diámetro medio (métrico)1-10 μm
Diámetro nominal (métrico)1-10 μm
Tipo de coloranteVerde fluorescente Firefli™ (360/530 nm)
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad5 g
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
ColorVerde
Diámetro (métrico)1-10 μm
MaterialPoliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de productoPartícula de marcador
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.