Nalgene™ PETG Serum Vials with Continuous Thread: Sterile, Shrink-Wrapped Modules
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

Nalgene™ PETG Serum Vials with Continuous Thread: Sterile, Shrink-Wrapped Modules

Nalgene PETG 製セラムバイアルで、漏れ、破損、および汚染から保護できます。ライナー付きスクリューキャップ(別売り)とともにご使用ください。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)
342032-002020 mL
342032-00055 mL
342032-001010 mL
製品番号(カタログ番号) 342032-0020
価格(JPY)
114,400
キャンペーン価格
Ends: 27-Mar-2026
143,000
割引額 28,600 (20%)
Case of 612
容量(メートル法):
20 mL

Thermo Scientific™ Nalgene PETG 製セラムバイアルで、漏れ、破損、および汚染から保護できます。このセラムバイアルはガラスより軽量で、ライナー付きスクリューキャップ(別売り)と合わせて使用するように製造されています。

  • PETG 製
  • 細胞無毒性
  • パイロジェンフリー
  • トレイなしのバルクシュリンク包装
  • USP VI- 適合
  • 10-6 SAL まで滅菌済み
  • Nalgene ライナー付きスクリューキャップ(カタログ番号 342158)との併用時に液漏れ防止構造†を実現

ご注文情報:

セラムバイアルは、トレイなしのバルクシュリンク包装がされています。キャップ(カタログ番号 342158)は別途ご注文ください。

保証:90 日間

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

細胞毒性、USP クラス VI、FDA 21 CFR 準拠、およびその他の法規制準拠に関する製品証明書の入手が可能です。または、当社の準拠証明データベースからリクエストできます。

仕様
認証/コンプライアンスISO 13485:2003 品質の要件に準拠して製造されています。セラムバイアルは、食品と飲料への使用に関する 21CFR177.1520、USP クラス VI の要求事項に適合しています。
クロージャーサイズ20 ~ 415 mm
概要セラムバイアル
直径(メートル法)内径11 mm
使用対象 (装置)Lined Continuous-Thread Closure
高さ(メートル法)64 mm
箱あたりの入数612
パックあたり入数153
製品タイプSerum Vial
容量(ヤードポンド法)2/3 oz.
容量(メートル法)合計20 mL
キャップタイプライナー付き溝付きキャップ(別売)
透明
直径(メートル法)外径30 mm
材料PETG
製品ラインNalgene
数量612 Cases, 153 Pk.
無菌性滅菌済
容量(メートル法)20 mL
Unit SizeCase of 612