Frascos de PETG transparentes para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, embalaje a granel
Frascos de PETG transparentes para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, embalaje a granel
Frascos de PETG transparentes para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, embalaje a granel
Frascos de PETG transparentes para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, embalaje a granel
Frascos de PETG transparentes para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, embalaje a granel
Frascos de PETG transparentes para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos de PETG transparentes para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, embalaje a granel

Toma de muestras, almacenamiento y envío de pequeños volúmenes de reactivos valiosos con estos frascos para diagnóstico PETC ideales para su uso en infinidad de aplicaciones estériles de poco volumen.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
342035-002020 ml
342035-00055 ml
342035-001010 ml
Número de catálogo 342035-0020
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
20 ml

Muestree, almacene y envíe reactivos valiosos de pequeño volumen con los frascos para diagnóstico de PETG transparentes Thermo Scientific™ Nalgene. Estos frascos son ideales para el uso en kits de pruebas y en numerosas aplicaciones estériles de poco volumen.

Features:
  • Polyethylene Terephthalate (PETG) with excellent clarity for viewing contents
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Leakproof† ensured when used with the includes lined, white high density polyethylene (HDPE) closure

Ordering Information:

Serum vials are packed in shrink-wrapped trays with closures attached.

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad0,67 oz, 20 ml
Capacidad (imperial)0,67 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los viales de suero cumplen los requisitos de 21CFR177.1315 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Revestimiento del tapónCon revestimiento
Material del cierrePolietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón20-415 mm
Tipo de tapónTapón
Diámetro (métrico)30 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)11 mm
Altura (imperial)0,45 in
Altura (métrico)62 mm
Acabado del cuello20-415 mm
N.º por caja500
N.° por paquete100
Tipo de productoFrasco de boca estrecha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)29,72 in
Capacidad (métrico)20 ml
Closure IncludedSí
ColorTransparente
GraduatedNo
MaterialPETG
BocaEstrecha
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 500