Viales de microenvasado de PPCO de color ámbar Nalgene™: estériles, embalaje a granel
Viales de microenvasado de PPCO de color ámbar Nalgene™: estériles, embalaje a granel
Viales de microenvasado de PPCO de color ámbar Nalgene™: estériles, embalaje a granel
Viales de microenvasado de PPCO de color ámbar Nalgene™: estériles, embalaje a granel
Thermo Scientific™

Viales de microenvasado de PPCO de color ámbar Nalgene™: estériles, embalaje a granel

Proteja los reactivos sensibles a la luz con estos viales de microenvasado de PPCO de color ámbar, moldeados con resina de copolímero de polipropileno (PPCO) de alta pureza y bajo contenido en metal, no citotóxica, no pirogénica.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)
342805-00050,5 ml
342805-00202 ml
Número de catálogo 342805-0005
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
0,5 ml
Protect light sensitive reagents with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber Micro Packaging Vials. These noncytotoxic and nonpyrogenic vials are molded from sterile high purity, low-metal content polypropylene copolymer resin and are ready to use. Vials are skirted and feature a conical bottom, allowing recovery of entire contents.
Features:
  • Vials and closures (listed separately) pressure-tested together at 7.5 PSIG
  • USP Class VI compliant; non-pyrogenic
  • Can be centrifuged at 13,000xg
  • Components provided sterile and ready to fill
  • Colored closures packaged separately
  • Sterile to 10-6 SAL
  • RNase/DNase free
  • Are leakproof† when used with Nalgene closures

Ordering Information:

Micro Packaging Vials are bulk packed without closures, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order sterile closures separately (Cat. Nos. 342821, 342825).

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 13485:2016
Material del cierreCopolímero de polipropileno
Tamaño del tapón11 mm
DescripciónViales para microenvasado
Diámetro interior (métrico)8 mm
Altura (métrico)49 mm
N.º por caja1000
N.° por paquete500
Tipo de productoVial
ModeloVial con faldón y fondo cónico
Volumen total (métrico)0,5 mL
Tipo de tapónTapón de rosca (no incluido)
ColorÁmbar
Diámetro exterior (imperial)13 mm
MaterialPPCO
Cantidad500 bolsas,1000 cajas
EsterilidadEstéril
Volumen (métrico)0,5 ml
Unit SizeCase of 1000

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.