Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, envasados a granel
Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, envasados a granel
Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, envasados a granel
Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, envasados a granel
Thermo Scientific™

Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, envasados a granel

Identifique las muestras rápidamente con tapones estériles de perfil bajo moldeados con resina de PPCO de bajo contenido metálico y alta pureza, disponibles en varios colores.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColor
342821-0111Blanco
342821-0110Natural
342821-1112Rosa
342821-0112Amarillo
342821-0114Verde
342821-0115Rojo
342821-0116Azul
342821-0118Morado
342821-1111Ámbar
Número de catálogo 342821-0111
Precio (CLP)
-
Color:
Blanco
Identify samples quickly using Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer (PPCO) resin—excellent for PCR reagents. Closures are sterile and ready to use.
PPCO Closures:
  • Sterile to 10-6 SAL
  • RNase/DNase free
  • Non-cytotoxic and non-pyrogenic 
  • Leakproof† when used with Nalgene Micro Packaging Vials

Ordering Information:

Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order sterile vials separately (Cat. Nos. 342800, 342805).

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 13485:2016
Material del cierreCopolímero de polipropileno
Tamaño del tapón11 mm
DescripciónTapones de perfil bajo para viales de microenvasado
N.º por caja1000
N.° por paquete500
Tipo de productoTapón
ColorBlanco
Diámetro exterior (imperial)11 mm
MaterialPPCO
Línea de productosNalgene
Cantidad500 bolsas,1000 cajas
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 1000

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.