Tapones de perfil alto de PPCO de color ámbar con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, natural
Tapones de perfil alto de PPCO de color ámbar con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, natural
Tapones de perfil alto de PPCO de color ámbar con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, natural
Tapones de perfil alto de PPCO de color ámbar con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, natural
Thermo Scientific™

Tapones de perfil alto de PPCO de color ámbar con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, natural

Identifique las muestras rápidamente gracias a estos tapones de perfil alto de PPCO de color ámbar. Disponibles en una gran variedad de colores, estos tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColor
342825-0111Blanco
342825-0110Transparente
342825-0112Amarillo
342825-0113Naranja
342825-0114Verde
342825-0115Rojo
342825-0116Azul
342825-0117Dorado
342825-0118Morado
342825-0119Natural
342825-1110Verde azulado
342825-1111Ámbar
Número de catálogo 342825-0111
Precio (CLP)
-
Color:
Blanco

Quickly identify samples using Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber High Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials. Offered in a variety of colors, closures have no O-ring to fall out or contaminate contents.

Features:
  • Vials (listed separately) and polypropylene copolymer closures are pressure-tested together at 7.5psig.
  • Closures are for use with amber PPCO micro packaging vials to provide barrier for light-sensitive reagents.
  • Permanently attached, color-coded inserts are free of toxic heavy metals.
  • Inserts do not come in contact with vial contents.
  • Threaded, screw closure are sterile to 10-6 SAL, RNase/DNase Free, non-cytotoxic, and non-pyrogenic
  • Leakproof† when used with Nalgene Micro Packaging Vials.

Ordering Information:

Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order sterile amber vials separately (Cat. No. 342805).

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 13485:2016
Material del cierreCopolímero de polipropileno
Tamaño del tapón11 mm
DescripciónTapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado
N.º por caja1000
N.° por paquete500
Tipo de productoTapón
Tipo de tapónTapón de rosca
ColorBlanco
Diámetro exterior (imperial)11 mm
MaterialPPCO
Línea de productosNalgene
Cantidad500 bolsas,1000 cajas
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 1000

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.