Tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: Estériles, envasados a granel
Tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: Estériles, envasados a granel
Tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: Estériles, envasados a granel
Tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: Estériles, envasados a granel
Thermo Scientific™
Tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: Estériles, envasados a granel
Permita una identificación rápida utilizando estos tapones de perfil alto con codificadores cromáticos. Disponibles en una gran variedad de colores, estos tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColor
342830-0115Rojo
342830-0110Transparente
342830-0111Blanco
342830-0112Amarillo
342830-0113Naranja
342830-0114Verde
342830-0116Azul
342830-0117Dorado
342830-0118Morado
342830-0119Natural
342830-1110Verde azulado
342830-5110Canela claro
342830-5114Verde claro
342830-5116Azul claro
342830-5118Púrpura claro
Número de catálogo 342830-0115
Precio (USD)
-
Color:
Rojo
Permita una identificación rápida utilizando los tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Thermo Scientific™ Nalgene™.Los tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido y están libres de metales pesados tóxicos.Los insertos con codificadores cromáticos incluidos de forma permanente no entran en contacto con el contenido del vial.Los viales (enumerados por separado) y los tapones se prueban a presión juntos a 0,52 bar (7,5 psig).
Características:
  • Esterilidad SAL de 10-6
  • No citotóxicos, apirógenos
  • Libres de ARNasa/ADNasa
  • A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los viales estériles mediante irradiación con haces de eletrones por separado (n.º de cat. 342810).
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo
Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 13485:2016
Material del cierrePolietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón11 mm
DescripciónTapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado
N.º por caja1000
N.° por paquete500
Tipo de productoTapón
ColorRojo
Diámetro exterior (imperial)11 mm
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
Línea de productosNalgene
Cantidad500 bolsas,1000 cajas
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 1000