Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Thermo Scientific™

Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners

Mejore las capacidades de mezcla de los revestimientos para depósitos de película de polietileno Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex, que ofrecen un procesamiento de líquidos de un solo uso rentable.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)
343050-001515 gal
343050-00055 gal
343050-00077,5 gal
343050-001010 gal
343050-003030 gal
343050-005555 gal
343050-0100100 gal
343050-0150150 gal
343050-0200200 gal
Número de catálogo 343050-0015
Precio (USD)
-
Capacidad (imperial):
15 gal

Mejore las capacidades de mezcla con los revestimientos de bolsa abierta de fondo plano. Los revestimientos para tanques de película de polietileno Coex Thermo Scientific™ Nalgene™ ofrecen un procesamiento rentable de líquidos reactivos biofarmacéuticos y diagnósticos de un solo uso con depósitos de plástico cilíndricos Nalgene rígidos. La película de polietileno Coex no contiene componentes de origen animal (ADCF).

  • Diseñados para adaptarse a depósitos cilíndricos Nalgene de 19 l (5 galones) a 787 l (200 galones)
  • La película irradiada con rayos gamma y de uso alimentario es no citotóxica y cuenta con certificación de apirógena

Garantía:
90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad (imperial)15 gal
DescripciónIrradiación gamma: 15 gal (57 l)
Para utilizar con (equipo)Depósitos cilíndricos Nalgene de 19 l (5 gal) a 200 gal
N.º por caja10
N.° por paquete10
Capacidad (métrico)57 l
MaterialPolietileno
TipoRevestimiento de depósitos
Unit SizeCase of 10