Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Thermo Scientific™

Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners

Mejore las capacidades de mezcla de los revestimientos para depósitos de película de polietileno Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex, que ofrecen un procesamiento de líquidos de un solo uso rentable.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)
343050-0150150 gal
343050-00055 gal
343050-00077,5 gal
343050-001010 gal
343050-001515 gal
343050-003030 gal
343050-005555 gal
343050-0100100 gal
343050-0200200 gal
Número de catálogo 343050-0150
Precio (CLP)
1.737.305
Case of 10
Capacidad (imperial):
150 gal
Precio (CLP)
1.737.305
Case of 10

Mejore las capacidades de mezcla con los revestimientos de bolsa abierta de fondo plano. Los revestimientos para tanques de película de polietileno Coex Thermo Scientific™ Nalgene™ ofrecen un procesamiento rentable de líquidos reactivos biofarmacéuticos y diagnósticos de un solo uso con depósitos de plástico cilíndricos Nalgene rígidos. La película de polietileno Coex no contiene componentes de origen animal (ADCF).

  • Diseñados para adaptarse a depósitos cilíndricos Nalgene de 19 l (5 galones) a 787 l (200 galones)
  • La película irradiada con rayos gamma y de uso alimentario es no citotóxica y cuenta con certificación de apirógena

Garantía:
90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad (imperial)150 gal
Para utilizar con (equipo)Depósitos cilíndricos Nalgene de 19 l (5 gal) a 200 gal
N.º por caja10
N.° por paquete10
Capacidad (métrico)568 l
MaterialPolietileno
TipoRevestimiento de depósitos
Unit SizeCase of 10