Lagerungsröhrchenschutz
Lagerungsröhrchenschutz
Lagerungsröhrchenschutz
Lagerungsröhrchenschutz
Thermo Scientific™

Lagerungsröhrchenschutz

Bieten Sie Ihren Kryolagerungsröhrchen und Fläschchen zusätzlichen Schutz, z. B. beim Versand oder bei der Lagerung in flüssigem oder dampfphasigem Stickstoff mit diesem Lagerungszubehör.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerProdukttypMenge
343958Röhrchenumwicklung15/Packung; 300/Karton
343958PKRöhrchenumwicklung15/Packung; 300/Karton
5016-0001Röhrchenhalter100/Packung, 100/Karton
534479Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen350/Packung, 350/Karton
534592Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen200/Packung, 200/Karton
Katalognummer 343958
Preis (EUR)
1.789,03
Exklusiv online
2.204,00
Ersparnis 414,97 (19%)
Case of 300
Produkttyp:
Röhrchenumwicklung
Menge:
15/Packung; 300/Karton
Preis (EUR)
1.789,03
Exklusiv online
2.204,00
Ersparnis 414,97 (19%)
Case of 300

Bieten Sie Ihren CryoTube und Fläschchen bei Bedarf zusätzlichen Schutz mit Thermo Scientific™ Zubehör für den Lagerungsröhrchenschutz. Schützen Sie beispielsweise Ihre Proben, wenn Sie sie in flüssigem oder dampfphasigem Stickstoff lagern oder wenn Sie Proben versenden. Dieses Zubehör für die Kryoragerung, wie z. B. Schlauchhüllen, Manschetten und Mini-Boxen, ist für sichere Handhabung gedacht.

  • Die Enden des Thermo Scientific™ Nunc™ CryoFlex™ Schutzrohrs werden nach Einführen eines Kryoröhrchens erhitzt und abgeklemmt, damit während der Lagerung kein Flüssigstickstoff eindringen kann.
  • Die durchsichtigen Nunc CryoSleeve™ Schutzrohre passen zu allen Nunc oder Thermo Scientific™ Nalgene™ Aluminiumhaltern und bieten zusätzlichen Schutz bei der Handhabung und dem Eintauchen der Röhrchen in den Flüssigstickstoff, ohne direkt damit in Kontakt zu kommen.
  • Nunc Cryotube™ Mini-Boxen sind ideal für die Lagerung kleinerer Probenmengen und für den Versand mit Druckverschluss, während eine äußerst stoßfeste Polystyrol-Konstruktion Ihre Proben schützt.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Specifications
BeschreibungNunc CryoFlex Schlauchhülle, 500 mm, 14 mm ID
Innendurchmesser (metrisch)14 mm
Höhe (metrisch)500 mm
ProdukttypRöhrchenumwicklung
Menge15/Packung; 300/Karton
Unit SizeCase of 300

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Will the heat required to properly seal Nunc CryoFlex Tube Wrap adversely affect my cells?

Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes are normally placed in a 4 degrees C ice bath during cell inoculation in the cryogenic tube. The heat required to shrink the polyethylene Nunc CryoFlex Tube Wrap will not raise the internal temperature enough to damage the cells. At this stage, cryoprotective agents are added.

What protocol should I follow for thawing cells, if my Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes were previously immersed in liquid nitrogen without Nunc CryoFlex Tube Wrap?

We recommend the following protocol for thawing cells immersed in liquid nitrogen without Nunc CryoFlex Tube Wrap:
- Wear appropriate protective clothing including gloves, face guard, etc., during all transfer processes.
- The Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes should be stored at least 24 hr in the gas phase of the liquid nitrogen freezer. This should allow trapped liquid nitrogen to evaporate and escape slowly, thereby reducing the possible pressure in the cryogenic tube.
- After at least 24 hr storage in the gas phase, the cryogenic tube may be put into a water bath and covered with a towel.
- After thawing, the contents of the cryogenic tube can be transferred.

Can I immerse Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes in liquid nitrogen (liquid phase) for storage?

Of the Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes, we recommend the internally threaded design, incorporating a silicon gasket, for liquid nitrogen immersion. At ultra low temperatures, any sealing material becomes inflexible. A theoretical risk of leakage is present when any mechanical closure is used. To facilitate leakproof storage, mechanically closed containers must be hermetically sealed in a protective envelope.

The Nunc cryo products includes Nunc CryoFlex Tube Wrap, a heat sealable polyethylene tubing designed for cryogenic tube encasement. The use of cryogenic tubes for freezing in liquid nitrogen (liquid phase) storage without CryoFlex tubing poses a safety hazard.
WARNING: Do not use Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes in liquid phase of liquid nitrogen unless correctly sealed in Nunc CryoFlex Tube Wrap (Cat. No. 343958). Improper use may cause entrapment of liquefied nitrogen inside the vial and lead to pressure build-up, resulting in possible explosion or biohazard release. Use appropriate safety procedures as outlined in the Nalge Nunc International Cryopreservation Manual when handling and disposing of the vials.