Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Thermo Scientific™
Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Pure Protection: Prepare, transfer and store samples securely with Thermo Scientific Screw Cap Microtubes. Available in multiple volumes, packaging options and clean claims.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Forma del fondoTipo de tapónFit for Purpose
3478A1,5 mlCon faldónNo incluidoPreparados para PCR
3422ANK0,5 mlCon faldónNo incluidoPreparados para PCR
3472ANK0,5 mlCon faldónTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3465ANK0,5 mlCon faldónTapón incluidoEstériles y preparados para PCR
3422ANKS0,5 mlCon faldónNo incluidoEstériles y preparados para PCR
3462ANK0,5 mlSin faldónNo incluidoPreparados para PCR
3460ANK0,5 mlSin faldónTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3431ANK0,5 mlSin faldónTapón incluidoEstériles y preparados para PCR
3462ANKS0,5 mlSin faldónNo incluidoEstériles y preparados para PCR
3422A0,5 mlCon faldónNo incluidoPreparados para PCR
3472A0,5 mlCon faldónTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3465A0,5 mlCon faldónTapón incluidoEstériles y preparados para PCR
3466ANK1,5 mlSin faldónNo incluidoPreparados para PCR
3464ANK1,5 mlSin faldónTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3461ANK1,5 mlSin faldónTapón incluidoEstériles y preparados para PCR
3466ANKS1,5 mlSin faldónNo incluidoEstériles y preparados para PCR
3474A1,5 mlIndependienteTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3467A1,5 mlCon faldónTapón incluidoEstériles y preparados para PCR
3478AS1,5 mlCon faldónNo incluidoEstériles y preparados para PCR
3466A1,5 mlSin faldónNo incluidoPreparados para PCR
3464A1,5 mlSin faldónTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3466AS1,5 mlSin faldónNo incluidoEstériles y preparados para PCR
3490ANK2 mLCon faldónNo incluidoPreparados para PCR
3488ANK2 mLCon faldónTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3469ANK2 mLCon faldónTapón incluidoEstériles y preparados para PCR
3490ANKS2 mLCon faldónNo incluidoEstériles y preparados para PCR
3470ANK2 mLSin faldónNo incluidoPreparados para PCR
3468ANK2 mLSin faldónTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3463ANK2 mLSin faldónTapón incluidoEstériles y preparados para PCR
3470ANKS2 mLSin faldónNo incluidoEstériles y preparados para PCR
3490A2 mLCon faldónNo incluidoPreparados para PCR
3488A2 mLCon faldónTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3469A2 mLIndependienteTapón incluidoSterile and PCR Ready
3490AS2 mLCon faldónNo incluidoEstériles y preparados para PCR
3470A2 mLSin faldónNo incluidoPreparados para PCR
3468A2 mLSin faldónTapón de rosca con junta tórica (no incluido)Preparados para PCR
3463A2 mLSin faldónTapón incluidoEstériles y preparados para PCR
3470AS2 mLCon faldónNo incluidoEstériles y preparados para PCR
3460A0,5 mlCónicosTapón de rosca y junta tórica, por separadoPreparados para PCR
3431A0,5 mlCónicosTapón de rosca y junta tórica, conectadosEstériles y preparados para PCR
Número de catálogo 3478A
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
1,5 ml
Forma del fondo:
Con faldón
Tipo de tapón:
No incluido
Fit for Purpose:
Preparados para PCR
El diseño robusto y la selección de materiales de los microtubos con tapón de rosca de Thermo Scientific™ son muy adecuados para el trabajo con productos biológicos y ofrecen numerosas características, como tubos ultratransparentes con rosca externa y tubos ámbar con protección UV.Hay opciones disponibles con o sin un fondo estriado independiente, tubos sin estrías y moleteados para su manejo con una sola mano, en tamaños de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, y la opción de tapones multicolores, con o sin correas de sujeción.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Exento de DNasa, RNasa y endotóxinas
• Tubo para microcentrifugado con tapa a rosca Diseño Los tubos están diseñados con la parte inferior cónica para una recuperación más completa de la muestra Las tapas a rosca con juntas tóricas protegen de las filtraciones formando un sello positivo contra el borde del tubo Las tapas a rosca unidas por un precinto permanecen adheridas al tubo de la muestra pero pueden rotarse completamente para mayor comodidad la tapa a rosca con precinto es la solución cuando es importante mantener la misma tapa con el mismo tubo Los tubos están disponibles en color ámbar para proteger valiosas muestras fotosensibles; los tubos ámbar se venden también con una tapa a rosca ámbar Las marcas de graduación en el tubo para microcentrifugado permiten lograr referencias efectivas de la muestra Las estrías externas en los tubos para microcentrifugado independientes permiten abrirlos y cerrarlos con una sola mano cuando están ubicados en gradillas con orificios
• Dentados Tapas a rosca Los tubos para microcentrifugado funcionan con muchos sistemas automatizados La junta tórica está fabricada con un compuesto duradero de dimonómero de etileno polipropileno Máxima calidad Fabricados a partir de polipropileno virgen, estos tubos para microcentrifugado garantizan la integridad y seguridad de la muestra durante la ebullición, el congelamiento y la centrifugación Producto no estéril, está certificado como libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la RCP. Opciones de Color/Envasado Hay una variedad de opciones de envasado disponibles para ayudar a controlar la contaminación en el laboratorio; envasado de manera no estéril en bolsas selladas individualmente de 50 tubos para protegerlos de la contaminación cruzada El producto estéril se envasa con las tapas enroscadas a los tubos Los tubos no estériles se envasan en bolsas selladas individualmente de 50 tubos para protegerlos de la contaminación cruzada Las opciones de color para las tapas a rosca estándares son: azul, verde, naranja, rojo, amarillo y mixto para ayudar a la identificación visual de las muestras; la tapa a rosca con precinto natural y junta tórica
• Puede comprarse por separado
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.
Especificaciones
Propiedad de uniónÁcido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
Declaraciones de limpiezaNo estériles libres de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógenos y endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR
IncluyeKnurl
Par de apriete máx.Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
Envase500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Tipo de productoScrew-cap Microtube
Intervalo de temperatura (métrico)Almacenamiento en frío: De -80 °C a 95 °C. nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2
Resistencia UVTransmitancia media de (UV) protección ultravioleta del 1,22 %, entre 220 y 500 nm
Esterilizables en autoclaveNo
Forma del fondoCon faldón
Capacidad (métrico)1,5 ml
Tipo de tapónNo incluido
ColorÁmbar
Fit for PurposePreparados para PCR
GraduatedNo
MaterialPolipropileno 100 % puro
RCF máx.18000xG
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 5000