1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Número de catálogo 348010250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS12150-46-8
Molecular FormulaC34H28FeP2
SMILES[Fe].c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol)554.39
MDL NumberMFCD00001422
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Orange
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only