Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Thermo Scientific™

Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo

Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con estas cintas de sellado, ideales para todas las aplicaciones de ensayos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterialPara utilizar con (aplicación)Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
3501PoliésterPara el dorso adhesivo; elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzadaNo
232698AluminioPCR y almacenamiento en placas de 96 pocillosSí
232699AluminioPCR y almacenamiento en placas de 384 pocillosSí
232701PolipropilenoPCRSí
232702PolipropilenoPCR; Ensayos de fluorescencia; MicroscopíaSí
235306PolietilenoPerforación repetida; baja autofluorescencia; ELISANo
235307PoliolefinaPCR; qPCR; ELISA; cristalografía de proteínasSí
236272ViniloEnsayos de luminiscencia, reflectantes de luz, ensayos ELISPOT, diseñados tanto para la parte superior como para la parte inferior de las placas ópticasNo
236366PoliésterCultivo celular; Aplicaciones estérilesNo
236370PoliésterUso general; protección de muestras; ELISANo
236703ViniloEnsayos de fluorescencia; absorción de luz; bloqueo de luz; inhibición de la degradación fotográfica de compuestos sensibles a la luz; diseñados para la parte superior o inferior de las placas ópticas, muescas en el sello para ayudar con la alineación de la parte inferior de la placaNo
236707PoliésterUso general; elimina el efecto de borde en ELISASí
236710Acrilato de poliolefinaAutofluorescencia bajaSí
241205Rayón no tejidoCrecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gasNo
249720Rayón no tejidoCrecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gasSí
250050PlásticoAplicador manual para un sellado consistenteNo
276014AluminioPCR; excelente resistencia química, evaporación mínima de muestras, maleable, permite la verificación visual de la seguridad de selladoSí
5701TS1PoliésterElimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzadaNo
Número de catálogo 3501
Precio (MXN)
-
Material:
Poliéster
Para utilizar con (aplicación):
Para el dorso adhesivo; elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa:
No

Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.

  • Los sellos adhesivos sellan eficazmente todos los formatos de microplaca
  • El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto y forma una sólida unión con la placa al aplicar presión
  • La banda delgada y ligera sella la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado, n.º 250050)
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
DescripciónSELLADOR PARA PLACAS, ACETATO
Dimensiones (L x An)83 x 124 mm
Para utilizar con (aplicación)Para el dorso adhesivo; elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada
Condiciones de incubaciónGeneral
N.º por caja100
DesprendibleSí
Tipo de productoCierre adhesivo
Solvent Or Alcohol ResistantReactivos para ciencias de la vida
Intervalo de temperatura (métrico)De -40 °C a +120 °C
Forma del pocilloTodas las formas de pocillos
adhesivo/a/sAcrílico
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasaNo
ColorTransparente
MaterialPoliéster
N.° de pocillos96
PerforableNo
Plate CompatibilityTodas las microplacas
Línea de productosNunc
EsterilidadNo estéril
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
General