Product Image
Thermo Scientific™

Dynabeads™ M-280 Streptavidin, for OEM and industrial use only

Uniform and superparamagnetic Dynabeads™, 2.8 μm in diameter, with a monolayer of recombinant streptavidin covalently coupled to the surface and further blocked with BSA.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)
35137100 mL
3513610 mL
Número de catálogo 35137
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
100 mL

Uniform and superparamagnetic Dynabeads™, 2.8 μm in diameter, with a monolayer of recombinant streptavidin covalently coupled to the surface and further blocked with BSA. The beads allow for efficient capture and downstream handling of your biotinylated ligand or target molecule. The streptavidin monolayer ensures negligible leakage, and the lack of excess adsorbed streptavidin ensures batch consistency and reproducibility of your results.

Streptavidin-coupled Dynabeads™ is the gold standard for isolation and handling of biotinylated antibodies, nucleic acids or other biotinylated ligands and targets. The liquid-phase behavior in combination with the superparamagnetic properties of the beads provide rapid reaction kinetics both in the coating process, separation and during washing of the analyte.

Las partículas Dynabeads™ uniformes y superparamagnéticas poseen un diámetro de 2,8 µm, con una monocapa de estreptavidina recombinante unida covalentemente a la superficie y bloqueada mediante BSA. Las microesferas permiten disfrutar de una captura y posterior manipulación eficaz de sus ligandos biotinilados o de la molécula diana. La monocapa de estreptavidina garantiza unas fugas insignificantes, mientras que la ausencia de exceso de estreptavidina adsorbida garantiza la uniformidad de los lotes.

Las partículas Dynabeads™ acopladas a estreptavidina son el referente en el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos biotinilados, anticuerpos u otros ligandos y objetivos biotinilados. El comportamiento de la fase líquida, en conjunción con las propiedades superparamagnéticas de las microesferas, proporcionan una rápida cinética de reacción en el proceso de recubrimiento, separación y lavado del analito.

El producto posee altos estándares de la prestigiosa Dynal en cuanto a la reproducibilidad y la capacidad de automatización, al tiempo que mejora la fiabilidad de los ensayos.

Ventajas y características:

• Captura directa y rápida de cualquier diana o ligando biotinilado
• Protocolos flexibles de fase sólida con cinética de reacción de fase líquida superior
• Manipulación fácil y reproducible en la fabricación
• Microesferas de baja carga y neutras, óptimas para la unión de proteínas, péptidos y anticuerpos
• Procedimientos de lavado rápidos y eficaces
• Alta reproducibilidad entre lotes que garantiza unos resultados uniformes en la aplicación
• Muy adecuado para protocolos automatizados

Aplicaciones:
Captura eficiente de moléculas biotiniladas. Entre sus usos figuran el aislamiento directo⁄indirecto y la posterior manipulación de ácidos nucleicos, proteínas⁄péptidos, y otras moléculas objetivo. Debido a su uniformidad, excelente reproducibilidad en lotes y facilidad de adaptación a procesos automatizados, Dynabeads™ se ha convertido en la fase sólida de elección para el desarrollo de inmunoensayos.

Capacidad de fijación:
El tamaño de la molécula y el procedimiento de biotinilación afectarán a la capacidad de unión. La capacidad depende también de la disponibilidad estérica y la interacción de la carga entre microesferas y moléculas y moléculas entre sí. Hay dos o tres sitios de unión de biotina disponibles para cada molécula de estreptavidina en la superficie de la microesfera después de la inmovilización. 1 mg de estreptavidina Dynabeads™ M-280 normalmente une 650-900 pmoles de biotina libre, 200 pmol de péptidos biotinilados, hasta 10 µg de anticuerpos biotinilados, aprox. 10 µg de ADN-bc o 200 pmol de oligonucleótidos ss.

Información adicional:
El formato de este producto específico está destinado a clientes de gran volumen, disponible para OEM. El producto también está disponible en volúmenes más pequeños para usuarios finales (n.º de cat. 112-05D, 112-06D y 602-10).
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Concentración10 mg⁄ml, 10 mg⁄ml, 10 mg/ml
FormatoMicroesferas en suspensión
Compatibilidad de alto rendimientoCompatible con alto rendimiento
Tipo de ligandoEstreptavidina
Línea de productosDYNAL, Dynabeads
Cantidad100 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Volumen (métrico)100 mL
Diámetro (métrico)2,8 μm
Tipo de productoGránulo de estreptavidina
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2 °C a 8 °C

Preguntas frecuentes

I am getting high background using Dynabeads M-280 Streptavidin magnetic beads. How can I prevent this from happening?

The background might be caused by nonspecific binding to the BSA on the bead surface. Alternatively, high background might be caused by nonspecific binding to streptavidin. Increasing either the pH or the salt concentration might help reduce the binding. Dynabeads M-270 Streptavidin magnetic beads might be a better alternative; these beads are not coated with BSA and are hydrophilic, as they are based upon carboxylic acid chemistry.

My Dynabeads magnetic beads are not pelleting well with the magnet. Do you have any suggestions for me?

Please review the following possibilities for why your Dynabeads magnetic beads are not pelleting:

- The solution is too viscous.
- The beads have formed aggregates because of protein-protein interaction.

Try these suggestions: - Increase separation time (leave tub on magnet for 2-5 minutes)
- Add DNase I to the lysate (~0.01 mg/mL)
- Increase the Tween 20 concentration to ~0.05% of the binding and/or washing buffer.
- Add up to 20 mM beta-merecaptoethanol to the binding and/or wash buffers.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Dynabeads Nucleic Acid Purification Support Center.

What is the binding capacity of streptavidin-coupled Dynabeads magnetic beads?

- One milligram of Dynabeads M-280 Streptavidin magnetic beads typically binds 650-900 pmol of free biotin, 200 pmol of biotinylated peptide, up to 10 µg of biotinylated antibody, 10 µg of biotinylated double-stranded DNA, or 200 pmol of biotinylated single-stranded oligonucleotides.

- One milligram of Dynabeads M-270 Streptavidin magnetic beads typically binds more than 950 pmol of free biotin, 200 pmol of biotinylated peptide, up to 10 µg of biotinylated antibody, 10 µg of biotinylated double- stranded DNA, or 200 pmol of biotinylated single-stranded oligonucleotides.

- One milligram of Dynabeads MyOne Streptavidin C1 magnetic beads typically binds more than 2,500 pmol free biotin, 400 pmol of biotinylated peptides, up to 20 µg of biotinylated antibody, 20 µg of biotinylated double-stranded DNA, or 500 pmol of biotinylated single-stranded oligonucleotides.

-One milligram of Dynabeads MyOne Streptavidin T1 magnetic beads typically binds 1,100-1,700 pmol free biotin, 400 pmol of biotinylated peptides, up to 20 µg of biotinylated antibody, 20 µg of biotinylated double- stranded DNA, or 400 pmol of biotinylated single-stranded oligonucleotides.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

I have a long double-stranded DNA fragment I would like to isolate. What product do you recommend?

For biotin-labled DNA that is less than 1 kb, we recommend you use Dynabeads M270 Streptavidin and MyOne C1 magnetic beads. We recommend our Dynabeads KilobaseBINDER Kit, which is designed to immobilize long (>1 kb) double-stranded DNA molecules. The KilobaseBINDER reagent consists of M-280 Streptavidin-coupled Dynabeads magnetic beads along with a patented immobilization activator in the binding solution to bind to long, biotinylated DNA molecules for isolation. Please see the following link (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/dna-rna-purification-analysis/napamisc/capture-of-biotinylated-targets/immobilisation-of-long-biotinylated-dna-fragments.html) for more information in regards to long biotinylated DNA fragment isolation.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Dynabeads Nucleic Acid Purification Support Center.

Can I use Dynabeads magnetic beads to isolate single-stranded DNA templates?

Yes, Dynabeads magnetic beads can be used to isolate single-stranded DNA. Streptavidin Dynabeads magnetic beads can be used to target biotinylated DNA fragments, followed by denaturation of the double-stranded DNA and removal of the non-biotinylated strand. The streptavidin-coupled Dynabeads magnetic beads will not inhibit any enzymatic activity. This enables further handling and manipulation of the bead-bound DNA directly on the solid phase. Please see the following link (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/dna-rna-purification-analysis/napamisc/capture-of-biotinylated-targets/preparing-single-stranded-dna-templates.html) for more information in regards to single-stranded DNA capture.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Dynabeads Nucleic Acid Purification Support Center.