Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker
Actual product may vary
Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker
Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker
Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker
Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker
Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker
Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker
Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker
Thermo Scientific™

Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker

모델 맞춤형으로서 용량을 극대화하도록 클램프가 설치되어 제공되는 Thermo Scientific™ MaxQ™ 전용 플랫폼은 바쁜 실험실을 위한 최적의 선택입니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호보유제품 유형치수(길이 x 폭)용도(장비)
3524-616 x 1300 mL Erlenmeyer FlaskErlenmeyer Flask18 x 18 in.MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
3523-46TrayShaker Platform Utility Tray11 x 13 in.MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
3523-49Adjustable Vessel Platform11 x 13 in.MaxQ 2000, 2506, 2508
3523-51Platelet bag platform11 x 13 in.MaxQ 2000, 2506, 2508
3523-52Adjustable Vessel Platform18 x 18 in.MaxQ 2000, 2506, 2508
3523-84 x 1 L Erlenmeyer FlaskErlenmeyer Flask11 x 13 in.MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
3524-364 x 50 mL Erlenmeyer FlasksErlenmeyer Flask18 x 18 in.MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
3524-46Utility Tray Platform18 x 18 in.MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
3524-60Adjustable Vessel Platform18 x 18 in.MaxQ 4000, 6000
3524-716 x 1500 mL Erlenmeyer FlaskErlenmeyer Flask18 x 18 in.MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
3524-89 x 1 L Erlenmeyer FlaskErlenmeyer Flask18 x 18 in.MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
3524-95 x 2 L Erlenmeyer FlaskErlenmeyer Flask18 x 18 in.MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
카탈로그 번호 3524-6
제품 가격(KRW)
-
보유:
16 x 1300 mL Erlenmeyer Flask
제품 유형:
Erlenmeyer Flask
치수(길이 x 폭):
18 x 18 in.
용도(장비):
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000

바쁜 실험실에서 Thermo Scientific™ Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shaker는 최적의 선택입니다. MaxQ 플랫폼은 모델 맞춤형으로 용량을 극대화하기 위해 사전 설치된 클램프와 함께 제공됩니다. MaxQ Shakers, Platform, 부속품은 혁신적이고 신뢰할 수 있으며 정밀한 기능을 제공합니다.

Clamps come installed to provide maximum capacity.
사양
설명MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shakers
치수(길이 x 폭)18 x 18 in.
용도(장비)MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
보유16 x 1300 mL Erlenmeyer Flask
길이(영국식 단위) 플랫폼18 in.
길이(미터법) 플랫폼45.7 cm
포지션 수16
제품 유형Erlenmeyer Flask
폭(영국식 단위) 플랫폼18 in.
폭(미터법) 플랫폼45.7 cm
인증/규정준수Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Unit SizeEach