Dynabeads™ MyOne™ Carboxylic Acid, for OEM and industrial use only
Partículas Dynabeads™ hidrófilas, de 1 µm de diámetro, con grupos de ácido carboxílico. Estos grupos de superficie permiten la formaciónMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
35401
100 mL
Número de catálogo 35401
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 mL
Partículas Dynabeads™ hidrófilas, de 1 µm de diámetro, con grupos de ácido carboxílico. Estos grupos de superficie permiten la formación de enlace de amida covalente a ácidos nucleicos, proteínas⁄péptidos y otros ligandos a través de grupos de aminas primarias o sulfhidrilo. Acoplamiento inmediato y suave a baja temperatura y de pH neutro a bajo, se requiere activación a través de carbodiimida. Los grupos reactivos alternativos pueden introducirse mediante entrecruzadores disponibles comercialmente.
El comportamiento de la fase líquida, en conjunción con las propiedades superparamagnéticas de las partículas, proporcionan una rápida cinética de reacción en el proceso de recubrimiento, separación y lavado del analito. Las partículas MyOne™ de 1 µm también cuentan con una gran área de superficie, alta capacidad, atracción magnética eficaz y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación, lo que las convierte en los productos adecuados para los protocolos automatizados en los que la alta productividad es crítica.
El producto posee altos estándares de la prestigiosa Dynal en cuanto a la reproducibilidad y la capacidad de automatización, al tiempo que mejora la fiabilidad de los ensayos.
Ventajas y características:
• Tamaño de microesferas pequeño y alta capacidad • Inmovilización eficaz y reproducible de anticuerpos (u otros ligandos) • Manipulación fácil y reproducible en la fabricación • Agregación muy baja • Baja velocidad de sedimentación y cinética de reacción mejorada en comparación con las microesferas M-280⁄M-270 • Cinética rápida en el revestimiento, separación y lavado • Comportamiento reproducible en automatización sin requisitos de mezcla
Aplicaciones: Inmovilización de oligonucleótidos modificados por aminas, anticuerpos, proteínas⁄péptidos u otros ligandos. Baja unión inespecífica de ácidos nucleicos. Para la captura de secuencias específicas de ARN⁄ADN, proteínas diana o cualquier otro analito.
Información adicional: Este formato de producto específico es para clientes de gran volumen, disponible para OEM. El producto también está disponible en volúmenes más pequeños para usuarios finales (n.º de cat. 650.11, 650.12 y 650.13).
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Concentración10 mg⁄ml, 10 mg⁄ml, 10 mg/ml
FormatoMicroesferas en suspensión
Compatibilidad de alto rendimientoCompatible con alto rendimiento
Línea de productosDYNAL, Dynabeads, MyOne
Cantidad100 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Funcionalidad de superficieÁcido carboxílico
Diámetro (métrico)1 μm
Tipo de productoGránulo de ácido carboxílico
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre 2 y 8 °C
Preguntas frecuentes
What reactive groups do you offer for your surface-activated Dynabeads magnetic beads?
We offer tosyl, epoxy, carboxylic acid and amine activated Dynabeads magnetic beads. Please see the link (https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/Surface_Activated_Dynabeads.PDF) for a comparison of the beads.
Which surface-activated Dynabeads magnetic beads should I choose for immobilizing my protein?
This depends on the nature of the specific ligand to be immobilized and the desired downstream application.
-The most frequently used surface-activated Dynabeads magnetic beads for protein isolation are the Tosyl-activated Dynabeads magnetic beads M-280. These beads are hydrophobic, easy to handle and ideal for covalent binding of antibodies for immunoprecipitation. Other ligands could also be covalently bound to these beads, but they have to tolerate conditions like neutral to high pH and high temperatures (required for covalent bond formation).
-Dynabeads magnetic beads M-270 Epoxy are used when the ligand to be immobilized needs to be treated gently and will not tolerate harsh binding conditions like high temperature or pH. Proteins/peptides (other than antibodies) and enzymes are often coupled onto these beads.
-Dynabeads magnetic beads M-270 Amine is often used in combination with crosslinkers to create specific surface groups on the beads. Hetro-bifunctional crosslinkers with an amine-reactive NHS group at one end and another chemical group of your choice at the other end are most frequently used. For example, Dynabeads magnetic beads M-270 Amine can be reacted with a hetero-bifunctional crosslinker containing a NHS group at one end and maleimide at the other end to create Dynabeads magnetic beads with a maleimide surface. Since maleimide reacts specifically with sulfhydryl groups, these modified Dynabeads magnetic beads can be used for applications where binding of sulfhydryl groups are desired. Dynabeads magnetic beads M-270 Amine may also be used for direct ligand coupling via aldehyde or ketone groups by Schiff base (imine) formation and reductive amination. In addition carboxylic acid groups on a ligand can be activated with a carbodiimide like EDC, which results in a direct amide bond formation between the beads and the ligand. Alternatively, a crosslinker may be introduced to the ligand. After activation of the ligand with crosslinker, the free end on the crosslinker has to be amine reactive.
-Dynabeads magnetic beads M-270 Carboxylic Acid and Dynabeads magnetic beads MyOne Carboxylic Acid can also be used for immobilizing proteins. The carboxylic acid groups on these beads need to be activated with a carbodiimide before coupling. The negatively-charged surface of these beads may attract positively charged proteins and cause nonspecific binding. This needs to be considered if these beads are going to be used for immunoprecipitation.
How are proteins coupled to surface-activated Dynabeads magnetic beads?
Dynabeads M-280 Tosyl activated magnetic beads allow direct covalent binding to primary amino or sulfhydryl groups in proteins and peptides at high pH and high temperature.
-Dynabeads M-270 Epoxy magnetic beads allow direct covalent binding to primary amino and sulfhydryl groups in proteins and peptides at neutral pH and across a wide temperature range.
-Dynabeads M-270 Amine magnetic beads allow direct covalent binding through reductive amination of aldehydes, or the use of bifunctional amine-reactive crosslinkers.
-Dynabeads M-270 and MyOne Carboxylic Acid magnetic beads allow covalent amide formation with primary amino groups in proteins and peptides.