4-Methoxyphenethylalkohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxyphenethylalkohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxyphenethylalkohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Methoxyphenethylalkohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 354050500
Preis (EUR)
251,00
Each
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
251,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS702-23-8
IUPAC Name2-(4-methoxyphenyl)ethan-1-ol
Molecular FormulaC9H12O2
InChI KeyAUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=C(CCO)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light brown
Appearance (Form)Liquid or solid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC>=95 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only