Product Image
Thermo Scientific™

Dynabeads™ MyOne™ Tosylactivated, for OEM and industrial use only

Dynabeads™ hidrófobos, de 1 µm de diámetro, con grupos de p-tolueno-sulfonil (tosilo) Los grupos de tosilos de superficie permiten laMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
3550010 mL
35502D100 mL
Número de catálogo 35500
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 mL
Dynabeads™ hidrófobos, de 1 µm de diámetro, con grupos de p-tolueno-sulfonil (tosilo) Los grupos de tosilos de superficie permiten la unión covalente directa de anticuerpos, proteínas⁄péptidos y otros ligandos a través de grupos de aminas primarias o sulfhidrilos. No se requiere ninguna activación de superficie adicional. El acoplamiento se produce durante la noche en un entorno de pH neutro a elevado y a 37 °C. Permite un acoplamiento sencillo de anticuerpos con una orientación óptima para la purificación por afinidad de proteínas u otros antígenos.

El producto se utiliza ampliamente como fase sólida en inmunoensayos y protocolos automatizados donde el alto rendimiento es crucial. La combinación de antígenos o anticuerpos específicos y las propiedades superparamagnéticas de las partículas proporcionan una cinética de reacción rápida tanto en el proceso de recubrimiento y separación como durante el lavado del analito. Las partículas MyOne™ de 1 µm también cuentan con una gran área de superficie, alta capacidad, atracción magnética eficaz y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación.

El producto posee altos estándares de la prestigiosa Dynal en cuanto a la reproducibilidad y la capacidad de automatización, al tiempo que mejora la fiabilidad de los ensayos.

Ventajas y características:

• Tamaño de microesferas pequeño y alta capacidad, aumento del 250 % en comparación con Dynabeads™ M-280 activadas por tosilos
• Inmovilización eficaz y reproducible de anticuerpos (u otros ligandos)
• Manipulación fácil y reproducible en la fabricación
• Procedimientos de lavado rápidos y eficientes
• Alta relación señal-ruido en el ensayo
• Baja velocidad de sedimentación y cinética de reacción mejorada en comparación con las microesferas M-280⁄M-270
• Comportamiento reproducible en automatización sin requisitos de mezcla

Aplicaciones:
Ideal para inmunoensayos. Acoplamiento de anticuerpos con orientación óptima para la purificación por afinidad de proteínas y otros antígenos.

Información adicional
Este formato de producto específico es para clientes de gran volumen, disponible para OEM. El producto también está disponible en volúmenes más pequeños para usuarios finales (n.º de cat. 655-01, 655-02 y 655-03).
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Concentración100 mg⁄ml, 100 mg⁄ml, 100 mg/ml
FormatoMicroesferas en suspensión
Compatibilidad de alto rendimientoCompatible con alto rendimiento
Línea de productosDYNAL, Dynabeads, MyOne
Cantidad10 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Funcionalidad de superficiep-Tolueno-sulfonil, activado por tosilo
Diámetro (métrico)1 μm
Tipo de productoGránulo activado por tosilo
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre 2 y 8 °C

Preguntas frecuentes

What reactive groups do you offer for your surface-activated Dynabeads magnetic beads?

We offer tosyl, epoxy, carboxylic acid and amine activated Dynabeads magnetic beads. Please see the link (https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/Surface_Activated_Dynabeads.PDF) for a comparison of the beads.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Which surface-activated Dynabeads magnetic beads should I choose for immobilizing my protein?

This depends on the nature of the specific ligand to be immobilized and the desired downstream application.

-The most frequently used surface-activated Dynabeads magnetic beads for protein isolation are the Tosyl-activated Dynabeads magnetic beads M-280. These beads are hydrophobic, easy to handle and ideal for covalent binding of antibodies for immunoprecipitation. Other ligands could also be covalently bound to these beads, but they have to tolerate conditions like neutral to high pH and high temperatures (required for covalent bond formation).
-Dynabeads magnetic beads M-270 Epoxy are used when the ligand to be immobilized needs to be treated gently and will not tolerate harsh binding conditions like high temperature or pH. Proteins/peptides (other than antibodies) and enzymes are often coupled onto these beads.
-Dynabeads magnetic beads M-270 Amine is often used in combination with crosslinkers to create specific surface groups on the beads. Hetro-bifunctional crosslinkers with an amine-reactive NHS group at one end and another chemical group of your choice at the other end are most frequently used. For example, Dynabeads magnetic beads M-270 Amine can be reacted with a hetero-bifunctional crosslinker containing a NHS group at one end and maleimide at the other end to create Dynabeads magnetic beads with a maleimide surface. Since maleimide reacts specifically with sulfhydryl groups, these modified Dynabeads magnetic beads can be used for applications where binding of sulfhydryl groups are desired. Dynabeads magnetic beads M-270 Amine may also be used for direct ligand coupling via aldehyde or ketone groups by Schiff base (imine) formation and reductive amination. In addition carboxylic acid groups on a ligand can be activated with a carbodiimide like EDC, which results in a direct amide bond formation between the beads and the ligand. Alternatively, a crosslinker may be introduced to the ligand. After activation of the ligand with crosslinker, the free end on the crosslinker has to be amine reactive.
-Dynabeads magnetic beads M-270 Carboxylic Acid and Dynabeads magnetic beads MyOne Carboxylic Acid can also be used for immobilizing proteins. The carboxylic acid groups on these beads need to be activated with a carbodiimide before coupling. The negatively-charged surface of these beads may attract positively charged proteins and cause nonspecific binding. This needs to be considered if these beads are going to be used for immunoprecipitation.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

How are proteins coupled to surface-activated Dynabeads magnetic beads?

Dynabeads M-280 Tosyl activated magnetic beads allow direct covalent binding to primary amino or sulfhydryl groups in proteins and peptides at high pH and high temperature.
-Dynabeads M-270 Epoxy magnetic beads allow direct covalent binding to primary amino and sulfhydryl groups in proteins and peptides at neutral pH and across a wide temperature range.
-Dynabeads M-270 Amine magnetic beads allow direct covalent binding through reductive amination of aldehydes, or the use of bifunctional amine-reactive crosslinkers.
-Dynabeads M-270 and MyOne Carboxylic Acid magnetic beads allow covalent amide formation with primary amino groups in proteins and peptides.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.