You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Baños
▸
Accesorios para baño
▸
Accessories for Shaking Water Baths
Thermo Scientific™
Accessories for Shaking Water Baths
Enhance flexibility using these accessories for shaking water baths.
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Tipo
3582-35
Campana extractora
3582-33
Plataforma de inserción
3582-37
Serpentín de refrigeración
3582-39
Cubierta de dos vertientes
4 opciones
Número de catálogo
3582-35
Precio (MXN)
-
Tipo:
Campana extractora
Enhance flexibility using Thermo Scientific™ Accessories for Shaking Water Baths.
Platform insert and one or more flask clamps are required to hold flasks in place
Gable cover extends temperature range to 98°C
Warranty varies by country, please contact us for details
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)
Reciprocal shaking water baths: Digital Models 4682, 4682-1; Analog Models 3582, 3582-1
Intervalo de temperatura
98°C
Tipo
Campana extractora
Unit Size
Each