3-Chlorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Chlorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Chlorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Chlorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 63503-60-6 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 359000050
Preis (EUR)
62,50
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
62,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS63503-60-6
IUPAC Name(3-chlorophenyl)boronic acid
Molecular FormulaC6H6BClO2
InChI KeySDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
SMILESOB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to yellow-green
Appearance (Form)Crystalline powder or needles
Infrared spectrumConforms
HPLC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only