Especificaciones
ColorBlanco
Punto de fusión854°C
EnvasePolyethylene drum, open head
Punto de ebullición1600°C (1013 hPa)
GradoNF, FCC
Peso molecular (g/mol)105.99
Porcentaje de pureza99.5 to 100.5%
Forma físicaSolid
Cantidad200 lb.
pH11.4 to 11.7 (25°C)
Unit Size200 lb.