Frascos para diagnóstico sin tapón Nalgene™; HDPE de color natural, embalaje a granel
Frascos para diagnóstico sin tapón Nalgene™; HDPE de color natural, embalaje a granel
Frascos para diagnóstico sin tapón Nalgene™; HDPE de color natural, embalaje a granel
Thermo Scientific™

Frascos para diagnóstico sin tapón Nalgene™; HDPE de color natural, embalaje a granel

Almacene y envíe pequeños volúmenes, valiosos reactivos con frascos de diagnóstico de HDPE translúcidos y naturales, que se envasan sin tapones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Acabado del cuello
362002-91254 mL13-415 mm
362002-90258 mL20-415 mm
362002-905015 ml20-415 mm
Número de catálogo 362002-9125
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
4 mL
Acabado del cuello:
13-415 mm

Los frascos para diagnóstico de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.

Los frascos para diagnóstico se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos. Estos frascos se embalan sin tapones de forma que puedan combinarse con tapones de distintos colores (n.º cat. 362150).

  • Sin esterilizar Polietileno de color natural de gran densidad translúcido Paredes uniformes y duraderas resistentes a fisuras y punciones A prueba de fugas† montado con el tapón (se deben pedir por separado)

Los frascos se embalan a granel sin tapones. 2000 por caja. Pida los tapones de colores por separado (n.º cat. 362150).

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar los frascos y los tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones previstas. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente si se utilizan con los tapones Nalgene.

† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA—, la normativa 21 CFR y otra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad0,125 oz, 4 ml
Capacidad (imperial)0,125 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Descripción3,4 ml, acabado de cuello de 20-415, embalaje a granel
Diámetro (métrico)16 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)8 mm
Altura (imperial)1,61 in
Altura (métrico)41 mm
Acabado del cuello13-415 mm
N.º por caja2000
N.° por paquete2000
Tipo de productoRecipiente de muestras
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)0,62 in
Capacidad (métrico)4 mL
Closure IncludedNo
ColorTranslúcido
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 2000