Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml
Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml
Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml
Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml
Thermo Scientific™

Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml

Almacene y envíe de forma segura muestras de diagnóstico sensibles a la luz, de pequeño volumen y reactivos valiosos con estos frascos de HDPE ámbar opaco.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Acabado del cuello
362004-90258 ml20-415 mm
362004-91254 ml13-415 mm
362004-905015 ml20-415 mm
Número de catálogo 362004-9025
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
8 ml
Acabado del cuello:
20-415 mm

Safely store and ship light-sensitive, diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific™ Nalgene™ Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque, amber, high-density polyethylene bottles are for use with light-sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).

Features:
  • Nonsterile
  • Durable, uniform walls resistant to splitting or puncturing
  • Leakproof† when used with Nalgene closures (must be ordered separately)

Ordering Information:

Bottles are bulk packed without closures. Packed 2,000 per case. Order colored closures separately (Cat. No. 362150).

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad0,25 oz, 8 ml
Capacidad (imperial)0,25 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20-415 mm
Descripción8 ml, acabado de cuello 20-415, envase a granel
Diámetro (métrico)25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)1,77 in
Altura (métrico)45 mm
Acabado del cuello20-415 mm
N.º por caja2000
N.° por paquete2000
Tipo de productoRecipiente de muestras
FormaForma redonda
Anchura (imperial)0,98 in
Capacidad (métrico)8 ml
Closure IncludedNo
ColorÁmbar opaco
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 2000