Sodium chloride, 99.0-100.5% (dried basis), granular, USP, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™
Avantor™

Sodium chloride, 99.0-100.5% (dried basis), granular, USP, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™

This product is GMP Manufactured and meets J.P., U.S.P, B.P and E.P Specifications.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 g
2.5 kg
12 kg
100 lb.
50 kg
350 lb.
Número de catálogo 3627-01
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 g
This product is GMP Manufactured and meets J.P., U.S.P, B.P and E.P Specifications.
Especificaciones
Punto de ebullición1413°C (1013 hPa)
CAS7647-14-5
Nombre del producto químico o materialSodium chloride
ColorBlanco
Punto de fusión801°C
Fórmula molecularNaCl
SinónimoHalite, Rock salt, Saline, Salt, Sea salt
GradoMulti-Compendial
Porcentaje de pureza99.0-100.5%
Cantidad500 g
Unit SizeEach